Få mere at vide
Clinafloxacin Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30135774
Skift visning
Mængde:
10 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135774 250 mg
30136822 1 g
30005632 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135774 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC579000250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105956-99-8
Molekylær formel C17 H17 Cl F N3 O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 402.25
Synonym Clinafloxacin Hydrochloride, 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-(3-amino-1-pyrrolidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, monohydrochloride (9CI), AM 1091, CI 960, Clinafloxacin hydrochloride, KR 11095, 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-(3-amino-1-pyrrolidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, hydrochloride (1:1)
IUPAC navn 7-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
SMIL Cl.NC1CCN(C1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2Cl)C(=O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Clinafloxacin Hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17ClFN3O3.ClH/c18-13-14-10(5-12(19)15(13)21-4-3-8(20)6-21)16(23)11(17(24)25)7-22(14)9-1-2-9;/h5,7-9H,1-4,6,20H2,(H,24,25);1H
Formel vægt 401.0709
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.