missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Climbazole, TRC

Artikelnummer. 30368066
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368066 50 mg
30361934 25 g
30365387 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368066 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC57850050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 38083-17-9
Molekylær formel C15 H17 Cl N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 292.76
Synonym 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(1H-imidazol-1-yl)-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one, 1-[(4-Chlorophenoxy)(tert-butylcarbonyl)methyl]imidazole, BAY-e 6975, Baypival, Climbazole, Crinipan AD, Diazolone
IUPAC navn 1-(4-chlorophenoxy)-1-imidazol-1-yl-3,3-dimethylbutan-2-one
SMIL CC(C)(C)C(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2ccnc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Climbazole
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17ClN2O2/c1-15(2,3)13(19)14(18-9-8-17-10-18)20-12-6-4-11(16)5-7-12/h4-10,14H,1-3H3
Formel vægt 292.0979
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.