Få mere at vide
(±)-Climbazole-d4 (phenyl-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Climbazole-d4 |
| CAS | 1185117-79-6 |
| Molekylær formel | C15 D4 H13 Cl N2 O2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 1-(4-Chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-1-imidazol-1-yl-3,3-dimethylbutan-2-one, 1-(4-Chlorophenoxy-d4)-1-(1 H-imidazol-1-yl)-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-[(4-Chlorophenoxy-d4)(tert-butylcarbonyl)methyl]imidazole, Climbazole-d4, Climbazole-D4 (phenyl-D4), (±)-Climbazole-d4 (phenyl-d4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H17ClN2O2/c1-15(2,3)13(19)14(18-9-8-17-10-18)20-12-6-4-11(16)5-7-12/h4-10,14 H,1-3H3/i4D,5 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(OC(C(=O)C(C)(C)C)n2ccnc2)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-1-imidazol-1-yl-3,3-dimethylbutan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.785 |
| Formel vægt | 296.123 g/mol |
| Vis mere |