Få mere at vide
Memmert™ Klimakammer ICH med belysningsenhed
Artikelnummer. p-7238135 Shop alle Memmert produkter
Kapacitet (metrisk):
108 l
256 l
749 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13447689
Brand: Memmert™ ICH110L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til stabilitetstest i henhold til ICH retningslinjer Q1B, mulighed 2 (fotostabilitet).
Præcis, homogen og kraftfuld - disse tre ord beskriver Memmert klimakammer ICH L med belysningsenhed.
  • Modelstørrelser: 110, 260, 750
  • Temperaturjusteringsområde: +0 C°til +60°C
  • Fugtjusteringsområde: 10 til 80 % rh
  • Belysningsenhed til test i henhold til ICH retningslinjer Q1B, mulighed 2 (fotostabilitet): lysstofrør med koldt hvidt lys og UV-lamper i spektralområdet som lyskilder
  • Belysningsenhed bestående af 4 lysstofrør med koldt hvidt lys og 2 UV-lamper i spektralområdet 320-400 nm
  • Konvektion: Tvungen luftcirkulation (justerbar i 10 % trin) garanterer en særligt homogen temperaturfordeling
  • Varmesystem med luftkappe til skånsom generel opvarmning
  • Modelvariant: TwinDISPLAY (intuitiv styring)
  • Kraftig kompressorteknologi med hurtige genopretningstider efter åbning af lågen
  • Energibesparende brug af CFC-frit køle-/varmesystem (kølemiddel R134a)
  • Fuldt isoleret låge i rustfrit stål med 2-punkts låsning
Klimakammeret ICH L med belysningsenheden efterlader intet til tilfældighederne vedrørende præcision til stabilitetstest og tilbyder uovertruffen homogenitet af temperatur og fugtighed. Takket være den individuelt programmerbare belysningsenhed via en regulator, kan ICH L anvendes fleksibelt efter behov.
Alle Memmert klimakamre ICH vil blive forsynet med et TwinDISPLAY.
TwinDISPLAY tilbyder maksimal bekvemmelighed ved komplekse processer. Hvis applikationen kræver enestående præcision og pålidelighed parret med intuitiv betjening plus dobbelt overtemperaturbeskyttelse inklusive visuel alarm, så vil TwinDISPLAY-modellerne tilbyde den funktionalitet, bekvemmelighed og sikkerhed, der kræves. Via den intuitive styring og AtmoCONTROL-logningssoftware kan selv komplekse processer programmeres hurtigt og nemt. Flere overtemperaturbeskyttelser, visuelle og akustiske alarmer samt mulighed for at sende en automatisk alarmbesked til en eller flere e-mailadresser vil give dig tid til ting, der virkelig betyder noget.
Tekniske data
Nøjagtighed 0,1 °C
Alarmtyper Akustisk og visuel
Kapacitet (metrisk) hylde 20 kg
Certificeringer/compliance CE
Kompressor Ja
Controller type TwinDISPLAY. Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Afrimning Automatisk
Kapacitet (metrisk) 108 l
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Konvektion type Tvungen
Belysning Belysningsenhed
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 5
Stiktype Tysk type
Relativ luftfugtighed 10 til 80 %
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til +60 °C
Type Klimakammer
Vise 2 TFT-farveskærme i HD (TwinDISPLAY)
Dør stil Fuldstændig isoleret dør i rustfrit stål
Til brug med (applikation) Analytisk kemi, fremstilling, mikrobiologi, forskningskemi, temperaturkontrol, fødevarer& Drikkevarer, lægemidler, minedrift
Rammemateriale Rustfrit stål
Fugtighedsnøjagtighed 1%
Fugt display 2 TFT-farveskærme i HD (TwinDISPLAY)
Fugtighedsområde 10 til 80 %
Fugtighed Kilde Fugtforsyning med destilleret vand fra ekstern tank ved selvansugende pumpe
Inkluderer Belysning: 2 lysstofrør med UV-lamper (spektralområde på 315 til 400 nm), 4 lysstofrør med koldt hvidt lys (standard lyskilde D65, 6,5 K)
Isolering Fuldt isoleret dør i rustfrit stål med 2-punktslås (kompressionsdørlås)
Bæreevne (metrisk) 150 kg
Model- ICH110L
Antal døre 1
Antal net 2
Port størrelse 40 mm klar diameter
Produktlinje Klimakammer
Programmerbarhed AtmoCONTROL-software på en USB stick til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-interface eller USB havn
Beskyttelsesklasse Mekanisk temperaturbegrænser TB, beskyttelsesklasse 1 iht. DIN 12880 til at slukke for varmen ca. 10 °C over den nominelle temperatur; over- og undertemperaturovervågning TWW, beskyttelsesklasse 3.3 eller justerbar temperaturbegrænser TWB, beskyttelsesklasse 2, kan vælges på display
Mængde 1 stk.
Kølemiddel R134a
Opløsning Skærmopløsning 0,1 %
Sensortyper Temperatursensor 2 Pt100-sensorer DIN klasse A
Hyldemateriale Rustfrit stål
Forsendelsestilstand Apparaterne skal transporteres stående
Temperaturkontrol Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Temperaturopløsning 0,1 °C
Temperatursensor 2 Pt100 Klasse A i 4-leder kredsløb
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Stopur Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage
garanti 3 år
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 560 x 480 mm
Længde (metrisk) 585 mm
Længde (metrisk) interiør 400 mm
Bredde (metrisk) 745 mm
Bredde (metrisk) interiør 560 mm
Højde (metrisk) 1233 mm
Højde (metrisk) interiør 480 mm
Dybde (metrisk) 585 mm
Dybde (metrisk) interiør 400 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 127 kg
Vægt (metrisk) 109 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Watt 1.4 kW
Frekvens 50/60 Hz