Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Zirkonium digler
Artikelnummer. 11796577
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11796577 70 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11796577 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 DKK
    1197.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 92.51 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Ideelt alternativ til platin. Nickel Electro™ Zirconium-digler fjerner praktisk talt prøvekontamination, brudsikker.
  • Ideel til de fleste fusioner udført i fuld varme, hvilket resulterer i lidt eller ingen angreb eller oxidation af digelen uanset materiale eller fluxblanding.
  • Modstandsdygtig over for smelter af alkali (Na, K, Li) carbonater, hydroxider, peroxider, borater, nitrater, chlorider og nogle fluorider eller kombinationer deraf.
  • Fuldstændig resistent over for de fleste opløsningsmidler i alle koncentrationer undtagen flussyre.
  • Tilbyder virtuel eliminering af prøvekontamination.
  • Modstandsdygtighed over for smeltet natriumperoxid.
  • Legeres ikke med lettere reducerbare metaller.
  • I modsætning til platin er ingen udglatning og omformning nødvendig.
  • Har ikke de højomkostningsinvesteringer og sikkerhedsproblemer med platin.
Tekniske data
Materiale Zirkonium
Til brug med (applikation) Ideel til de fleste fusioner udført i fuld varme, hvilket resulterer i lidt eller intet angreb eller oxidation af digelen uanset materiale eller fluxblanding.
Maks. Temperatur (metrisk) 450 °C til 500 °C
Mængde 1 stk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 48 mm
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Digel