Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Kurv i rustfrit stål
Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
4 L
6 L
8 L
12 L
14 L
22 L
Dimensioner (L x B x H):
177 x 73 x 30 mm
198 x 106 x 50 mm
241 x 260 x 95 mm
250 x 115 x 75 mm
212 x 185 x 110 mm
228 x 107 x 110 mm
250 x 190 x 115 mm
410 x 246 x 110 mm
455 x 250 x 115 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Høj kvalitet
- Holdbar
- Rustfrit stål
- Til brug med ultralydsbad
- Inkluderer sideløftehåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kurv |
| Kapacitet (metrisk) | 22 L |
| Dybde (metrisk) | 246 mm |
| Til brug med (applikation) | Til ultralydsbad |
| Højde (metrisk) | 110 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (metrisk) | 1.5 kg |
| Bredde (metrisk) | 410 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 410 x 246 x 110 mm |