Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Kurv i rustfrit stål
Artikelnummer. 13101303 Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
4 L
6 L
8 L
12 L
14 L
22 L
Dimensioner (L x B x H):
177 x 73 x 30 mm
198 x 106 x 50 mm
241 x 260 x 95 mm
250 x 115 x 75 mm
212 x 185 x 110 mm
228 x 107 x 110 mm
250 x 190 x 115 mm
410 x 246 x 110 mm
455 x 250 x 115 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13101303
Brand: Nickel Electro™ BSK14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fuldfør et ultralydsbad med en kurv i rustfrit stål. Nickel Electro™ Clifton™ Rustfri stålkurv er holdbar og lavet af rustfrit stål af høj kvalitet.
  • Høj kvalitet
  • Holdbar
  • Rustfrit stål
  • Til brug med ultralydsbad
  • Inkluderer sideløftehåndtag
Tekniske data
Type Kurv
Kapacitet (metrisk) 14 L
Dybde (metrisk) 260 mm
Til brug med (applikation) Til ultralydsbad
Højde (metrisk) 95 mm
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 1.25 kg
Bredde (metrisk) 241 mm
Dimensioner (L x B x H) 241 x 260 x 95 mm