Få mere at vide
Clifton™ Rystende vandbad
Artikelnummer. 11439539
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
28 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11439539 28 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11439539 Leverandør Clifton Leverandørnr. NE528D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21170.00 DKK
    18602.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 2567.89 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Med præcision PID-kontrol, der giver samtidig observation af indstillet og faktisk temperatur. Nickel Electro™ Clifton™ Rystevandsbad med automatisk indstillingsmulighed, der giver badet mulighed for at lære om dine applikationer, miljø og temperaturer. Forsænket bakke i rustfrit stål kan bruges til at stå kolber på før og efter nedsænkning.
  • Præcisionskontrol af PID giver samtidig observation af den faste og faktiske temperatur.
  • Meget præcis PT100-sensor nedsænket direkte i badet.
  • Rystesystemet er stille i brug, og ved at fjerne vognen kan det bruges som et standard laboratoriebad. Shaker-vognen er meget stabil i brug, med en aftagelig perforeret hylde, i modsætning til mange traditionelle shaker-bade, hvor hele shakervognen skal fjernes for på- og aflæsning.
  • Rustfri stål indsænket bakke kan bruges til at stå kolber på før og efter nedsænkning.
  • En korrosionsbestandig tank af høj kvalitet i rustfrit stål med en skinnende ren finish i et holdbart lakeret ydre kabinet.
  • Malede overflader har en antibakteriel overflade, en hygiejnisk belægning, som aktivt hæmmer bakterievækst, med god kemisk modstand.
  • Varmeapparater er skjult under tanken, hvilket giver et rodfrit arbejdsområde, der er let at tørre af. Varmeaftrykket dækker undersiden af tanken, dens lave masse giver hurtig energioverførsel; Hurtigere opvarmningstider og en reduktion i energiforbrug med forbedret temperaturensartethed.
  • LED-displays målte temperaturer i realtid, trin på ±0,1 °C, ved hjælp af præcis PID-temperaturkontrol.
  • Indstillingerne blev bevaret, selv efter jeg slukkede enheden.
  • Rystningskontrol 0 til 400 slag / 0 til 200 omdr./min. - slaglængde variabel op til 40 mm (undtagen NE5-10D, som er fast på 20 mm). Åbning af sideadgangsporten tillader variation i slaglængden.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 28 l
Temperaturområde 5 °C til 99 °C
Type Shaking Water Bath
Vise LED
Model- NE5-28 D
Temperaturopløsning ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,1 °C
garanti 3 år
Bredde (metrisk) 715 mm
Bredde (metrisk) interiør 500 mm
Højde (metrisk) 290 mm
Højde (metrisk) interiør 200 mm
Dybde (metrisk) interiør 300 mm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 1000 W
Spænding 230 V
Watt 1000 W
Frekvens 50/60 Hz