Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Digital vand- og oliecirkulator med 14L tank og hylde
Artikelnummer. 11716587
Skift visning
Model-:
NE4-14 HT
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- unitSize
11716587 NE4-14 HT Hver
1 options
Artikelnummer. 11716587 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. NE414HT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nickel Electro™ Clifton™ Digital vand- og oliecirkulator med 14L tank og hylde er designet til ekstern cirkulation af temperaturkontrolleret vand og opretholdelse af et stabilt temperaturmiljø i badet til nedsænkning af kolber, flasker og stativer.
  • Ideel til ekstern vandcirkulation eller nedsænkning af kolber/flasker/stativer i et meget stabilt temperaturmiljø i hele vandbadet.
  • God vandbevægelse og temperaturstyring giver temperaturstabilitet i hele vandbadet.
  • Tre års garanti og omfattende kundesupport.
  • Bredt udvalg af tilbehør tilgængeligt for at passe til en bred vifte af applikationer.
  • Inden det forlader vores fabrik, har hvert vandbad et unikt serienummer, elektrisk testet for sikkerhed ved slutinspektion og et testcertifikat vedlagt bagerst i instruktionsbogen.
  • For at verificere ydeevnen af temperaturkontrolsystemet gennemgår hver enhed en fabriks 2-punkts kalibreringsprocedure, der justerer kontrol til kendte sporbare værdier.
  • Termocirkulatorstyringer og malede overflader har anti-bakteriel teknologi, som hæmmer bakterievækst, hvilket forbedrer hygiejnekravene, som kræves af mange kliniske og laboratoriemiljøer.
  • Disse hygiejniske overflader er en del af en kontrolleret tilgang til renere faciliteter.
  • Let at rengøre overflader og finish, der er modstandsdygtige over for rutinemæssig og effektiv ’desinfektion.
  • Effektiviteten af finishen bibeholdes over tid, da det antibakterielle middel er integreret i finishene
Tekniske data
Controller type PID digital
Pumpetype Termocirkulator
Temperaturområde 5 °C til 130 °C
Vise Digital LED
Opvarmningstid 287 til 10 min. (ved -20 °C til +37 °C)
Inkluderer 14 L Tank og Hylde
Materiale Rustfrit stål
Model- NE4-14 HT
Temperaturopløsning ±0,1 °C
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Temperaturensartethed ±0,01 °C
garanti 3 år
Mål (D x B x H) Indvendig 298 x 219 x 150 mm
Bredde (metrisk) 361 mm
Bredde (metrisk) interiør 219 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Højde (metrisk) interiør 150 mm
Dybde (metrisk) interiør 129 mm
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz