Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Metalvarer Range™ Steriliseringskasser i rustfrit stål med runde pipetter
Artikelnummer. 11884483 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
230 mm
407 mm
457 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11884483 457 mm Hver
11776587 230 mm Hver
11786567 407 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11884483 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 6202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 DKK
    498.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.79 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold pipetter sterile med steriliseringsæsker. Nickel Electro™ Metalvarer Range™ Steriliseringsbokse i rustfrit stål med runde pipetter kan dampsteriliseres ved °120 C og modstå tør varmetemperaturer på op til 180 °C.
  • Rund profil i rustfrit stål med låg
  • Kan dampsteriliseres op til 120 °C
  • Kan modstå tør varme op til 180 °C
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner (L x B) 457 x 64 mm
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Ikke steril
Mængde Hver
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Længde (metrisk) 457 mm
Type Steriliseringsboks