Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Bad Lab Armor™
Kapacitet (metrisk):
0.5 L
4 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bekæmper vandforurening ved at bruge et tørt, metallisk termisk medium bestående af små perler i stedet for vand
- Termisk effektive piller, der er nemme at holde rene
- Fugt- og gasuigennemtrængelige
- Høj varmeledningsevne
- Glat og afrundet næsten flydende
- Reducerer vandforbruget
- Sparer behovet for stativer, flydere og flaskevægte
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 L |
| Type | Bad Lab Armor |
| Mængde | 0.5 L |