Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Bad Lab Armor™
Artikelnummer. 12789008
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12789008
Brand: Nickel Electro™ BA0.5
Opnå overlegne rengøringsresultater for vandbad, når du udskifter vand i dit vandbad med disse termisk effektive piller, der er nemme at holde rene. Denne Clifton™ Bad Armor™ tackler vandforurening og beskytter dit vandbad mod udtørring.
  • Bekæmper vandforurening ved at bruge et tørt, metallisk termisk medium bestående af små perler i stedet for vand
  • Termisk effektive piller, der er nemme at holde rene
  • Fugt- og gasuigennemtrængelige
  • Høj varmeledningsevne
  • Glat og afrundet næsten flydende
  • Reducerer vandforbruget
  • Sparer behovet for stativer, flydere og flaskevægte
  • Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0,5 l
Type Bad Lab Armor
Mængde 0.5 L