Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ 56 liter rustfrit stål fladt todelt låg med isolerede håndtag
Artikelnummer. 11875380
Til brug med (udstyr):
56 L Clfiton urørte bade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11875380
Brand: Nickel Electro™ LD56
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Todelt flade låg af rustfrit stål minimerer varmetab, sparer energi og hjælper med at opretholde badets temperatur.
  • Todelte flade låg i rustfrit stål minimerer varmetab, sparer energi og hjælper med at opretholde badets temperatur
  • Monteret låg fungerer som støvdæksel, når Clifton vandbad er ikke i brug
  • Forhindrer forurening af væske fra luftbårne partikler
  • Låget er forsynet med et isoleret håndtag
Tekniske data
Oversigt Flad rustfrit stål 2 Pc . låg med isolerede håndtag
Til brug med (udstyr) 56 L Clfiton urørte bade
Materiale Rustfrit stål
Forsendelsesvægt (metrisk) 2 kg