Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Nickel 200 Micro Laboratory Spoons
Artikelnummer. 11736617
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11736617
Brand: Nickel Electro™ 8065
Nickel 200 construction maintains product purity in the handling of foods, synthetic fibers, and caustic alkalis. Nickel Electro™ Clifton™ Nickel 200 Micro Laboratory Spoons contain high thermal and electrical conductivities.
  • Laboratory Spoon
  • Nickel 200 construction - contains minimum 99.6% nickel
  • Bright finish
  • Length: 100mm
  • Spoon measurement: 8mm wide x 6mm long x 1.5mm deep.
  • Spoon capacity (liquid:) 0.2mL
  • Center barrel: diameter 1.60mm
Tekniske data
Mængde 10 Pk.
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Produkttype Laboratory Spoon
Slutte Bright
Til brug med (applikation) For Maintaining Structural Applications
Bredde (metrisk) 8 mm
Bladmateriale Nickel
Dimensioner (L x B) 150 x 8 mm
Temperatur (metrisk) Maks 315°C
Håndtag Materiale Nickel
Materiale Nickel
Længde (metrisk) 150 mm