Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Nickel 200 Micro Laboratory Spoons
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Laboratory Spoon
- Nickel 200 construction - contains minimum 99.6% nickel
- Bright finish
- Length: 100mm
- Spoon measurement: 8mm wide x 6mm long x 1.5mm deep.
- Spoon capacity (liquid:) 0.2mL
- Center barrel: diameter 1.60mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 Pk. |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 0.2 mL |
| Produkttype | Laboratory Spoon |
| Slutte | Bright |
| Til brug med (applikation) | For Maintaining Structural Applications |
| Bredde (metrisk) | 8 mm |
| Bladmateriale | Nickel |
| Dimensioner (L x B) | 150 x 8 mm |
| Temperatur (metrisk) Maks | 315°C |
| Vis mere |