Få mere at vide
Nickel Electro™ Clifton™ Flad konisk klinge i rustfrit stål
Længde (metrisk):
180 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Hurtig at rengøre og har et attraktivt skinnende udseende, hvilket gør det til det foretrukne materiale til applikationer, der kræver sterile overflader.
- Immun over for steriliseringsopløsninger, de fleste organiske kemikalier og farvestoffer og en lang række uorganiske kemikalier
- Ikke-magnetisk
- Lys finish
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 Pk. |
| Produkttype | Chattaway dobbeltspatel |
| Bredde (metrisk) | 10 mm |
| Dimensioner (L x B) | 180 x 10 mm |
| Materiale | Nikkel |
| Længde (metrisk) | 180 mm |