Få mere at vide
Clidinium bromid, Mikromol™
Artikelnummer. 17943326
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17943326 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17943326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1798.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Clidiniumbromid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clidinium Bromide
CAS 3485-62-9
Analyt- eller komponentnavne Clidinium Bromide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H26 N O3 . Br
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Clidinium Bromide, 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-1-methyl-, bromide (1:1), 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-1-methyl-, bromide (9CI), 3-Hydroxy-1-methylquinuclidinium bromide, benzilate (6CI,7CI), Quinuclidinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, benzilate (8CI), 1-Methyl-3-(benziloyloxy)quinuclidinium bromide, 3-(Benziloyloxy)-1-methylquinuclidinium bromide, Clidinium bromide, Quarzan, Quarzan bromide, Ro 2-3773
InChI formel InChI=1S/C22H26NO3.BrH/c1-23-14-12-17(13-15-23)20(16-23)26-21(24)22(25,18-8-4-2-5-9-18)19-10-6-3-7-11-19;/h2-11,17,20,25H,12-16H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].C[N+]12CCC(CC1)C(C2)OC(=O)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn (1-methyl-1-azoniabicyclo[2.2.2]oktan-3-yl) 2-hydroxy-2,2-diphenylacetat; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 432.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 431,1096 g/mol