Få mere at vide
Clidinium bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408636
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16408636 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16408636 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1132
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MedChemExpress Clidinium bromide is a quaternary amine antimuscarinic agent. Clidinium bromide may help symptoms of cramping and abdominal/stomach pain by decreasing stomach acid, and slowing the intestines in vivo.
Clidinium bromide is a quaternary amine antimuscarinic agent. Clidinium bromide may help symptoms of cramping and abdominal/stomach pain by decreasing stomach acid, and slowing the intestines in vivo.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clidinium bromide
CAS 3485-62-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H26BrNO3
Mængde 100 mg
Synonym Ro 2-3773
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (289.12 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[N+]1(CC2)CC(OC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)=O)C2CC1.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 432.35
Formel vægt 432.35
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation