Få mere at vide
Clidinium bromid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461639
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461639 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461639 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1798.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clidinium Bromide
CAS 3485-62-9
Analyt- eller komponentnavne Clidinium Bromide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H26 N O3 . Br
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Clidinium Bromide, 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-1-methyl-, bromide (1:1), 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-1-methyl-, bromide (9CI), 3-Hydroxy-1-methylquinuclidinium bromide, benzilate (6CI,7CI), Quinuclidinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, benzilate (8CI), 1-Methyl-3-(benziloyloxy)quinuclidinium bromide, 3-(Benziloyloxy)-1-methylquinuclidinium bromide, Clidinium bromide, Quarzan, Quarzan bromide, Ro 2-3773
InChI formel InChI=1S/C22H26NO3.BrH/c1-23-14-12-17(13-15-23)20(16-23)26-21(24)22(25,18-8-4-2-5-9-18)19-10-6-3-7-11-19;/h2-11,17,20,25H,12-16H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Løsningstype Fedt
SMIL [Br-].C[N+]12CCC(CC1)C(C2)OC(=O)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn (1-methyl-1-azoniabicyclo[2.2.2]oktan-3-yl) 2-hydroxy-2,2-diphenylacetat; Bromid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 432.35
Mængde 10 mg
Formel vægt 431,1096 g/mol