Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ TUNEL Alexa Fluor Imaging assays til mikroskopi& HCS
Beskrivelse
Indeholder
Et sæt, der indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre 1 x 96 test eller 50 dækglas.
Screen apoptotiske celler nemt og effektivt på kun to timer med Click-iT TUNEL Alexa Fluor 488, 594 og 647 billeddannelsesassays. Disse TUNEL-assaysæt er beregnet til brug med mikroskopi og high-content screening (HCS) og bruger en kobberkatalyseret reaktion til at detektere inkorporerede alkynmodificerede dUTP'er på terminale DNA-ender af fragmenteret DNA. Sammenlignet med assays, der anvender andre modificerede nukleotider, er disse apoptosedetektionskit hurtige (færdig inden for to timer) og kan detektere en højere procentdel af apoptotiske celler under identiske forhold. Click-iT TUNEL-assays tillader også multipleksing med overflade- og intracellulære biomarkørdetektionsmetoder, inklusive dem, der måler fluorescerende signal fra GFP eller RFP.
De Click-iT Plus TUNEL-analysen blev udviklet til at løse disse problemer og er baseret på en kobber(I)-katalyseret (dvs. klik) reaktion mellem et azid og alkyn. Den lille størrelse af Alexa Fluor azid, som har en molekylvægt på ca. 1 kDa, muliggør lettere inkorporering af Alexa Fluor 488, 594 eller 647 farvestof til komplekse prøver sammenlignet med større (MW∼ 100.000 Da) antistoffer. Dette tillader mild fiksering eller permeabilisering og hurtigere analysegennemløbstid (ca. to timer) og muliggør påvisning af en højere procentdel af apoptotiske celler under identiske forhold. På grund af dets blide reaktionsforhold, Click-iT Plus TUNEL-assay kan også multiplekses med fluorescerende proteiner eller farvestoffer.
De Click-iT TUNEL Alexa Fluor billeddannelsesassays indeholder alle komponenter, der er nødvendige for nøjagtigt og pålideligt at detektere apoptose i adhærente celler dyrket på dækglas eller 96-brønds mikroplader, og de inkluderer også DNase I til at generere strengbrud til den positive kontrol.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Click-iT TUNEL Alexa Fluor™ 594 billeddannelsesanalyse |
| Mængde | 1 sæt |
| Format | 96-brønds plade |
| Produkttype | Billeddannende assay |
| Excitation/Emission | 590/617 |
| Antal reaktioner | 1 X 96 test eller 50 dækglas |
| Farve | Rød |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Produktlinje | Click-iT |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Vis mere |