Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ TUNEL Alexa Fluor Imaging assays til mikroskopi& HCS
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10024014
Skift visning
Farve:
Grøn
Langt-rød
Rød
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor™ 488, Hoechst 33342
Alexa Fluor™ 594, Hoechst 33342
Alexa Fluor™ 647, Hoechst 33342
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Etiket eller farvestof unitSize
10024014 Rød Alexa Fluor™ 594, Hoechst 33342 Hver
10338924 Langt-rød Alexa Fluor™ 647, Hoechst 33342 Hver
10798585 Grøn Alexa Fluor™ 488, Hoechst 33342 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10024014 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10246
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Et sæt, der indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre 1 x 96 test eller 50 dækglas.
Screen apoptotiske celler med Click-iT TUNEL Assay kits, som tilbyder let Alexa Fluor farvestofinkorporering og kan multiplekses med GFP og RFP.
Screen apoptotiske celler nemt og effektivt på kun to timer med Click-iT TUNEL Alexa Fluor 488, 594 og 647 billeddannelsesassays. Disse TUNEL-assaysæt er beregnet til brug med mikroskopi og high-content screening (HCS) og bruger en kobberkatalyseret reaktion til at detektere inkorporerede alkynmodificerede dUTP'er på terminale DNA-ender af fragmenteret DNA. Sammenlignet med assays, der anvender andre modificerede nukleotider, er disse apoptosedetektionskit hurtige (færdig inden for to timer) og kan detektere en højere procentdel af apoptotiske celler under identiske forhold. Click-iT TUNEL-assays tillader også multipleksing med overflade- og intracellulære biomarkørdetektionsmetoder, inklusive dem, der måler fluorescerende signal fra GFP eller RFP.
Apoptose er præget af definerede cellulære processer, herunder celleafrunding, blebbing og DNA-fragmentering. TUNEL-assayet er den mest udbredte analytiske metode til at påvise fragmenteret DNA i apoptotiske celler i vævsprøver, begyndende med inkorporering af modificerede dUTP'er ved 3'-OH-enderne af fragmenteret DNA. dUTP'erne inkluderer ofte et fluorofor-molekyle. På grund af størrelsen af fluoroforen kan modificerede dUTP'er vise lavere end forventet inkorporeringshastigheder, hvilket negativt påvirker følsomheden af TUNEL-analysen. Ganske ofte udviser fluoroforer, der anvendes i aktuelt tilgængelige TUNEL-assay-kits, fotoblegning og fluorescerende spektrale overlapningsproblemer, som begge reducerer følsomheden af og evnen til at multiplekse disse assays.
De Click-iT Plus TUNEL-analysen blev udviklet til at løse disse problemer og er baseret på en kobber(I)-katalyseret (dvs. klik) reaktion mellem et azid og alkyn. Den lille størrelse af Alexa Fluor azid, som har en molekylvægt på ca. 1 kDa, muliggør lettere inkorporering af Alexa Fluor 488, 594 eller 647 farvestof til komplekse prøver sammenlignet med større (MW∼ 100.000 Da) antistoffer. Dette tillader mild fiksering eller permeabilisering og hurtigere analysegennemløbstid (ca. to timer) og muliggør påvisning af en højere procentdel af apoptotiske celler under identiske forhold. På grund af dets blide reaktionsforhold, Click-iT Plus TUNEL-assay kan også multiplekses med fluorescerende proteiner eller farvestoffer.
De Click-iT TUNEL Alexa Fluor billeddannelsesassays indeholder alle komponenter, der er nødvendige for nøjagtigt og pålideligt at detektere apoptose i adhærente celler dyrket på dækglas eller 96-brønds mikroplader, og de inkluderer også DNase I til at generere strengbrud til den positive kontrol.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Click-iT TUNEL Alexa Fluor™ 594 billeddannelsesanalyse
Mængde 1 sæt
Format 96-brønds plade
Produkttype Billeddannende assay
Indhold og opbevaring Opbevar kl≤ -20 °C og beskyt mod lys.
Excitation/Emission 590/617
Antal reaktioner 1 X 96 test eller 50 dækglas
Farve Rød
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje Click-iT
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, instrument med højt indhold
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 594, Hoechst 33342
Etikettype Alexa Fluor™ Farvestoffer, klassiske farvestoffer