Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkyner til kobberfri klikkemi
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7222416
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Biotin
Maleimide
SDP ester
Reaktiv del:
DIBO Alkyne
DIBO Alkyne, Maleimide
SDP ester, sDIBO Alkyn
sDIBO Alkyn
sDIBO Alkyne
Molekylvægt (g/mol):
∼1000
∼1050
∼1200
∼1400
∼1800
∼1900
∼440
Pakningsstørrelse:
0.5mg
1mg
Hver
Artikelnummer. 10774701
Brand: Invitrogen™ C10407
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oplev kobberfri 'klikkemi' med Click-IT™ Alexa Fluor™ , og sDIBO Alkynreagenser, som er ideelle til overflademærkning af levende celler og minimerer skade på enzymer og fluorescerende proteiner.
Opnå effektiv mærkning af azider med Click-It sDIBO Alkynes. Vores Click-IT sDIBO alkyner muliggør mærkning af azido-mærkede mål uden behov for kobberkatalyse og er tilgængelige med en række forskellige Alexa Fluor eller biotin-mærker, samt amin- eller thiol-reaktive grupper til at skabe dine egne konjugater. Makromolekyler, der er blevet azido-modificeret enzymatisk, kemisk eller metabolisk, kan nu nemt mærkes, hvilket giver opløselige biokonjugater.
Click-iT sDIBO Alkyn-mærker reagerer med azider via en kobberfri klik-kemi-reaktion for at danne en stabil triazolbinding med en Alexa Fluor , Biotin eller etiket efter eget valg. Kobberfri klikreaktioner ved hjælp af vores sDIBO-alkyner er ideelle til overflademærkning af levende celler; de minimerer også skader på fluorescerende proteiner som GFP eller R-PE. Til intracellulær mærkning skaber den uspecifikke binding af DIBO-alkyner et baggrundssignal, og en mærkningsstrategi ved hjælp af picolylazider er den foretrukne løsning i disse tilfælde.
Klik-kemi-mærkede molekyler kan påføres komplekse biologiske prøver og detekteres med hidtil uset følsomhed på grund af ekstremt lav baggrund. Makromolekyler, der er blevet azid-modificeret enzymatisk, kemisk eller metabolisk, kan mærkes lettere, hvilket giver mere opløselige biokonjugater med forbedret biologisk mærkningsanvendelse.
For at lave en koncentreret stamopløsning fra 2 5 –mM, opløses farvestof-alkynen i vandfri DMSO af høj kvalitet. Opbevares frosset, tørret og beskyttet mod lys. Click-iT SDP Ester sDIBO alkyn er modtagelig for hydrolyse, så klargør stamopløsningen frisk på dagen for forsøget.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grønne funktioner Mindre farligt
Mængde 500μ g
Sættets indhold Indeholder 500μ g af Alexa Fluor 594 DIBO Alkyne
Molekylvægt (g/mol) ∼1200
Filtertype Texas rød
Indhold og opbevaring Opbevar kl≤ -20 °C. Udtørring anbefales. Beskyt materialet mod langvarig eksponering for lys; kan blive udsat for lys i korte perioder
Flowcytometer laserlinjer Gul
Mærkningsmetode Klik på Kemi
Forsendelsestilstand Tøris
Reaktiv del DIBO Alkyne
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 594
Farve Rød-orange
Produktlinje Click-iT
Emission 590 nm
Excitation 617 nm
Mærkningsmål Azid