Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkyner til kobberfri klikkemi
Beskrivelse
Opnå effektiv mærkning af azider med Click-It sDIBO Alkynes. Vores Click-IT sDIBO alkyner muliggør mærkning af azido-mærkede mål uden behov for kobberkatalyse og er tilgængelige med en række forskellige Alexa Fluor eller biotin-mærker, samt amin- eller thiol-reaktive grupper til at skabe dine egne konjugater. Makromolekyler, der er blevet azido-modificeret enzymatisk, kemisk eller metabolisk, kan nu nemt mærkes, hvilket giver opløselige biokonjugater.
Click-iT sDIBO Alkyn-mærker reagerer med azider via en kobberfri klik-kemi-reaktion for at danne en stabil triazolbinding med en Alexa Fluor , Biotin eller etiket efter eget valg. Kobberfri klikreaktioner ved hjælp af vores sDIBO-alkyner er ideelle til overflademærkning af levende celler; de minimerer også skader på fluorescerende proteiner som GFP eller R-PE. Til intracellulær mærkning skaber den uspecifikke binding af DIBO-alkyner et baggrundssignal, og en mærkningsstrategi ved hjælp af picolylazider er den foretrukne løsning i disse tilfælde.
Klik-kemi-mærkede molekyler kan påføres komplekse biologiske prøver og detekteres med hidtil uset følsomhed på grund af ekstremt lav baggrund. Makromolekyler, der er blevet azid-modificeret enzymatisk, kemisk eller metabolisk, kan mærkes lettere, hvilket giver mere opløselige biokonjugater med forbedret biologisk mærkningsanvendelse.
For at lave en koncentreret stamopløsning fra 2 5 –mM, opløses farvestof-alkynen i vandfri DMSO af høj kvalitet. Opbevares frosset, tørret og beskyttet mod lys. Click-iT SDP Ester sDIBO alkyn er modtagelig for hydrolyse, så klargør stamopløsningen frisk på dagen for forsøget.
Tekniske data
Tekniske data
| Grønne funktioner | Mindre farligt |
| Mængde | 500μ g |
| Sættets indhold | Indeholder 500μ g af Alexa Fluor 594 DIBO Alkyne |
| Molekylvægt (g/mol) | ∼1200 |
| Filtertype | Texas rød |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl≤ -20 °C. Udtørring anbefales. Beskyt materialet mod langvarig eksponering for lys; kan blive udsat for lys i korte perioder |
| Flowcytometer laserlinjer | Gul |
| Mærkningsmetode | Klik på Kemi |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Reaktiv del | DIBO Alkyne |
| Vis mere |