Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ Plus TUNEL-analysesæt til in situ-apoptosedetektion
Artikelnummer. 15350244
Skift visning
Farve:
Grøn
Langt-rød
Rød
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Pakningsstørrelse:
1 sæt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Etiket eller farvestof Pakningsstørrelse
15350244 Grøn Alexa Fluor™ 488 1 sæt
15313038 Rød Alexa Fluor™ 594 -
15471094 Langt-rød Alexa Fluor™ 647 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15350244 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5870.00 DKK
    5341.65 DKK / 1 sæt
    Spare 528.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Opdag apoptose i celler og vævsprøver med Click-iT Plus TUNEL-analysesæt, som tilbyder nem inkorporering af farvestoffer og kan multiplekses med GFP og RFP.
Opdag flere apoptotiske celler i væv og dyrkede celleprøver med Click-iT Plus TUNEL Assay for In Situ Apoptose Detection, som tilbyder Alexa Fluor 488, 594 og 647 muligheder for fluorescerende farvestoffer. Dette in situ apoptose-detektionskit er optimeret til vævs- eller celleprøver, og farvestofferne kan multiplekses med andre farvestoffer eller proteiner, såsom GFP og RFP, og inkorporeres lettere i komplekse molekyler på grund af deres mindre størrelse (sammenlignet med antistoffer). Dette TUNEL-analysesæt er også meget fleksibelt og kan bruges til at teste 1 50 –prøver i et enkelt eksperiment.
De Click-iT Plus TUNEL Alexa Fluor 488, 594 og 647 assays til in situ apoptose detektion kan detektere apoptotiske celler i væv og dyrkede celleprøver gennem inkorporering af en lille, meget specifik mærkningsdel og et klart fluorescerende farvestof. Efter inkorporering af mærkningsdelen i DNA-fragmenter opnås detektion gennem en katalyseret ''klik''-reaktion under anvendelse af betingelser milde nok til at bevare det udsendte fluorescerende signal fra GFP eller RFP.
Andre fordele ved Click-iT Plus TUNEL-analyse til in situ-apoptosedetektion inkluderer:
•Optimeret til påvisning af apoptotiske celler i enten vævs- eller celleprøver
• Multiplex aktiveret —optimeret til at arbejde med fluorescerende farvestoffer eller proteiner såsom GFP og RFP
• Forbedret TUNEL-assay —bedre inkorporering af mærker på grund af lille reaktiv del
• Lyse apoptotisk —signal bruger Alexa Fluor farvestoffer, hvilket resulterer i et stabilt, ikke-fotoblegende fluorescerende signal
• Fleksibilitet —analysen kan konfigureres til at teste 1 –50 prøver ad gangen
Fragmentering af cellulært DNA er et kendetegn for apoptose. TUNEL-analysen er den mest udbredte metode til at påvise fragmenteret DNA i apoptotiske celler eller vævsprøver. TUNEL-analysen begynder med inkorporering af modificeret dUTP i 3'-OH-enden af det fragmenterede DNA. dUTP-modifikationen er ofte tilføjelsen af en fluorofor. På grund af størrelsen af fluoroforen kan den modificerede dUTP vise lavere end forventet inkorporeringshastigheder, hvilket kan påvirke følsomheden af TUNEL-analysen. Derudover lider mange fluoroforer, der anvendes i aktuelt tilgængelige TUNEL-assay-kits, af fotoblegning og fluorescerende spektrale overlapningsproblemer, som begge reducerer følsomheden af og evnen til at multiplekse analysen.
De Click-iT Plus TUNEL assay blev udviklet til at løse disse problemer. Assayet bruger dUTP modificeret med en alkyngruppe (en lille bio-ortogonal funktionel gruppe), hvilket gør det muligt at inkorporere nukleotidet lettere. Efter inkorporering, en meget specifik klikreaktion mellem alkyngruppen og en Alexa Fluor picolylazid fluorescerende farvestof og efterfølgende påvisning af dette farvestof resulterer i et følsomt og specifikt assay til påvisning af apoptotiske celler eller vævsprøver. På grund af dets blide reaktionsforhold, Click-iT Plus TUNEL assay muliggør multipleksing med fluorescerende proteiner eller farvestoffer.
De Click-iT Plus TUNEL assay er blevet valideret med flere forskellige formalinfikserede paraffinindlejrede vævstyper. I alle tilfælde blev dens evne til at multiplekse med fluorescerende proteiner og farvestoffer bevaret. Derudover blev evnen til at farve actin ved hjælp af fluorescens-mærket phalloidin også bevaret.
De Click-iT Plus TUNEL-analysen indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for at detektere apoptotiske celler fra enten vævs- eller celleprøver. Reagenserne, der leveres i dette sæt, kan bruges til at teste 50 prøver og kan konfigureres til at teste 1 –50 prøver ad gangen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Click-iT Plus TUNEL-analyse til in situ apoptosedetektion, Alexa Fluor™ 488 farvestof
Mængde 1 sæt
Format Dækglas
Produkttype TUNEL-analyse
Indhold og opbevaring Opbevar ved ≤-20 °C og beskyt mod lys.
Excitation/Emission 490/525
Antal reaktioner 50 dækglas
Farve Grøn
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje Click-iT
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 488
Etikettype Alexa Fluor™ Farvestoffer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Click-iT Plus TUNEL Assay Kits for In Situ Apoptosis Detection
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cacodylic acid, Sulfuric acid, copper(2+) salt