Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ Plus TUNEL-analysesæt til in situ-apoptosedetektion
Beskrivelse
Opdag flere apoptotiske celler i væv og dyrkede celleprøver med Click-iT Plus TUNEL Assay for In Situ Apoptose Detection, som tilbyder Alexa Fluor 488, 594 og 647 muligheder for fluorescerende farvestoffer. Dette in situ apoptose-detektionskit er optimeret til vævs- eller celleprøver, og farvestofferne kan multiplekses med andre farvestoffer eller proteiner, såsom GFP og RFP, og inkorporeres lettere i komplekse molekyler på grund af deres mindre størrelse (sammenlignet med antistoffer). Dette TUNEL-analysesæt er også meget fleksibelt og kan bruges til at teste 1 50 –prøver i et enkelt eksperiment.
Andre fordele ved Click-iT Plus TUNEL-analyse til in situ-apoptosedetektion inkluderer:
•Optimeret til påvisning af apoptotiske celler i enten vævs- eller celleprøver
• Multiplex aktiveret —optimeret til at arbejde med fluorescerende farvestoffer eller proteiner såsom GFP og RFP
• Forbedret TUNEL-assay —bedre inkorporering af mærker på grund af lille reaktiv del
• Lyse apoptotisk —signal bruger Alexa Fluor farvestoffer, hvilket resulterer i et stabilt, ikke-fotoblegende fluorescerende signal
• Fleksibilitet —analysen kan konfigureres til at teste 1 –50 prøver ad gangen
Fragmentering af cellulært DNA er et kendetegn for apoptose. TUNEL-analysen er den mest udbredte metode til at påvise fragmenteret DNA i apoptotiske celler eller vævsprøver. TUNEL-analysen begynder med inkorporering af modificeret dUTP i 3'-OH-enden af det fragmenterede DNA. dUTP-modifikationen er ofte tilføjelsen af en fluorofor. På grund af størrelsen af fluoroforen kan den modificerede dUTP vise lavere end forventet inkorporeringshastigheder, hvilket kan påvirke følsomheden af TUNEL-analysen. Derudover lider mange fluoroforer, der anvendes i aktuelt tilgængelige TUNEL-assay-kits, af fotoblegning og fluorescerende spektrale overlapningsproblemer, som begge reducerer følsomheden af og evnen til at multiplekse analysen.
De Click-iT Plus TUNEL assay blev udviklet til at løse disse problemer. Assayet bruger dUTP modificeret med en alkyngruppe (en lille bio-ortogonal funktionel gruppe), hvilket gør det muligt at inkorporere nukleotidet lettere. Efter inkorporering, en meget specifik klikreaktion mellem alkyngruppen og en Alexa Fluor picolylazid fluorescerende farvestof og efterfølgende påvisning af dette farvestof resulterer i et følsomt og specifikt assay til påvisning af apoptotiske celler eller vævsprøver. På grund af dets blide reaktionsforhold, Click-iT Plus TUNEL assay muliggør multipleksing med fluorescerende proteiner eller farvestoffer.
De Click-iT Plus TUNEL assay er blevet valideret med flere forskellige formalinfikserede paraffinindlejrede vævstyper. I alle tilfælde blev dens evne til at multiplekse med fluorescerende proteiner og farvestoffer bevaret. Derudover blev evnen til at farve actin ved hjælp af fluorescens-mærket phalloidin også bevaret.
De Click-iT Plus TUNEL-analysen indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for at detektere apoptotiske celler fra enten vævs- eller celleprøver. Reagenserne, der leveres i dette sæt, kan bruges til at teste 50 prøver og kan konfigureres til at teste 1 –50 prøver ad gangen.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Click-iT Plus TUNEL-analyse til in situ apoptosedetektion, Alexa Fluor™ 594 farvestof |
| Mængde | 1 sæt |
| Format | Dækglas |
| Produkttype | TUNEL-analyse |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl≤ 20 °C og beskyt mod lys. |
| Excitation/Emission | 590/617 |
| Antal reaktioner | 50 dækglas |
| Farve | Rød |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Produktlinje | Click-iT |
| Vis mere |