Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 488 Proteinsyntese Assay Kit
Beskrivelse
De Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis Assay Kit giver en hurtig, følsom og ikke-radioaktiv metode til påvisning af proteinsyntese ved hjælp af fluorescensmikroskopi eller billeddannelse med højt indhold. I denne analyse er O-propargyl-puromycin (OPP) effektivt inkorporeret i nyligt oversatte proteiner i komplette methioninholdige medier og fluorescerende mærket med en lys, fotostabil Alexa Fluor™ farvestof i en hurtig, meget specifik og mild klikreaktion.
Sættets funktioner inkluderer:
Ingen medieskift påkrævet —fungerer i komplette, methioninholdige medier, ingen grund til at fjerne cellemedier
Multiplex-aktiveret —Click-iT™ Plus-teknologi bevarer signal fra GFP og binding af fluorescerende-konjugerede phalloidiner
Ikke-radioaktivt —et alternativ til de traditionelle 35 S-methionin metoder
Arbejder in vivo —offentliggjorte resultater viser brug in vivo til bestemmelse af protein translation
Sættet indeholder O-propargyl-puromycin (OPP), som er en alkynanalog af puromycin (fås også separat), samt Alexa Fluor™ 488 picolylazid og alle nødvendige reagenser til at udføre Click-reaktionen. OPP fodres til dyrkede celler og inkorporeres i proteiner under aktiv proteinsyntese. Tilføjelse af Alexa Fluor™ 488 picolylazid og Click-reaktionsreagenserne fører til en kemoselektiv ligering, eller 'klik'-reaktion, mellem picolylazidfarvestoffet og OPP-alkynen, hvilket gør det muligt at detektere de modificerede proteiner ved billedbaseret analyse.
Klikreaktionen bruger bioortogonale (biologisk unikke) dele til at fluorescerende mærke prolifererende celler, hvilket hjælper med at producere lav baggrund og høj detektionsfølsomhed. På grund af de milde reaktionsforhold, Click-iT™ Plus-assays detekterer proteintranslationshændelser, mens de muliggør bevarelse af cellemorfologi, binding af fluorescensmærket phalloidin og det fluorescerende signal fra GFP.
I modsætning til 35 S-methionin, der anvendes i traditionelle metoder, er OPP ikke en aminosyreanalog, så den kan tilsættes direkte til celler i komplette medier eller bruges til at bestemme proteinsyntese in vivo.
Sættet indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at mærke og detektere den inkorporerede OPP i nyligt translaterede proteiner i prøver af adhærente celler. Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til mærkning af 25 18 mmx 18 mm dækglas med 1 ml reaktionsbuffer pr. test.
Sættets funktioner inkluderer:
Sættet indeholder O-propargyl-puromycin (OPP), som er en alkynanalog af puromycin (fås også separat), samt Alexa Fluor™ 488 picolylazid og alle nødvendige reagenser til at udføre Click-reaktionen. OPP fodres til dyrkede celler og inkorporeres i proteiner under aktiv proteinsyntese. Tilføjelse af Alexa Fluor™ 488 picolylazid og Click-reaktionsreagenserne fører til en kemoselektiv ligering, eller 'klik'-reaktion, mellem picolylazidfarvestoffet og OPP-alkynen, hvilket gør det muligt at detektere de modificerede proteiner ved billedbaseret analyse.
Klikreaktionen bruger bioortogonale (biologisk unikke) dele til at fluorescerende mærke prolifererende celler, hvilket hjælper med at producere lav baggrund og høj detektionsfølsomhed. På grund af de milde reaktionsforhold, Click-iT™ Plus-assays detekterer proteintranslationshændelser, mens de muliggør bevarelse af cellemorfologi, binding af fluorescensmærket phalloidin og det fluorescerende signal fra GFP.
I modsætning til 35 S-methionin, der anvendes i traditionelle metoder, er OPP ikke en aminosyreanalog, så den kan tilsættes direkte til celler i komplette medier eller bruges til at bestemme proteinsyntese in vivo.
Sættet indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at mærke og detektere den inkorporerede OPP i nyligt translaterede proteiner i prøver af adhærente celler. Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til mærkning af 25 18 mmx 18 mm dækglas med 1 ml reaktionsbuffer pr. test.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Proteinsyntese assay kit |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | Dette sæt indeholder: Click-iT™ OPP reagens, Alexa Fluor™ farvestof picolylazid, Click-iT™ OPP reaktionsbuffer, kobberbeskyttelsesmiddel, Click-iT™ Reaktionsbufferadditiv, Click-iT™ Reaktionsstigningsbuffer, og NuclearMask™ Blå plet. |
| Reagenstype | Nydende proteinmærkningsreagens |
| Produktlinje | Click-iT |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor 488 |