Få mere at vide
Molecular Probes™ Click-iT™ Plus EdU Pacific Blue™ Flowcytometrianalysesæt
Mængde:
50 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Click-iT™ Plus EdU Pacific Blue™ Flow Cytometri Assay Kit giver et forenklet, mere robust assay til analyse af DNA-replikation i prolifererende celler sammenlignet med traditionelle BrdU-metoder. Nysyntetiseret DNA analyseres ved hjælp af flowcytometerets 405 nm laser. De Click-iT™ Plus-formuleringen er kompatibel med standardfluoroforer, herunder R-PE- og R-PE-tandemer, samt fluorescerende proteiner.
Multipleksbar —kompatibel med R-PE (og tandems) og fluorescerende proteiner
Nøjagtige —overlegne resultater sammenlignet med BrdU-assays
Hurtige —resultater på så lidt som 60 minutter
Se valgguide for alle Click-iT™ EdU og Click-iT™ Plus EdU-assays til flowcytometri .
Multipleksbar
De Click-iT™ Plus-formuleringen giver øget multipleksibilitet sammenlignet med originalen Click-iT™ EdU Flow Cytometri assays. Click-iT™ Plus EdU-assays kan bruges sammen med R-PE- og R-PE-tandemer samt fluorescerende proteiner såsom GFP og mCherry uden tab af nøjagtigheden eller hastigheden af originalen Click-iT™ EdU assay.
En avanceret metode, der giver dig resultater, der er bedre end BrdU
Den mest nøjagtige metode til spredningsanalyse er direkte måling af DNA-syntese. Oprindeligt blev dette udført gennem inkorporering af radioaktive nukleosider. Denne metode blev erstattet af antistof-baseret påvisning af nukleosidanalogen bromodeoxyuridin (BrdU). De Click-iT™ Plus EdU Flow Cytometri assay er et nyt alternativ til BrdU assay. EdU (5-ethynyl-2´ -deoxyuridin) er en thymidinanalog, der er inkorporeret i DNA under aktiv DNA-syntese. Detektion er baseret på klikkemi, som er en kobberkatalyseret kovalent reaktion mellem et azid og en alkyn. I denne applikation findes alkynen i ethynyldelen af EdU, mens azidet er koblet til Alexa Fluor™ farvestof. Standard flowcytometri metoder bruges til at bestemme procentdelen af S-fase celler i populationen.
Milde tilstande tillader brug med cellecyklusfarvestoffer og antistoffer
Farveazidets lille størrelse giver mulighed for effektiv påvisning af den inkorporerede EdU under milde forhold, mens standard aldehyd-baseret fiksering og detergentpermeabilisering er tilstrækkelig til Click-iT™ Plus detektionsreagens for at få adgang til DNA'et. Dette er i modsætning til BrdU-assays, der kræver DNA-denaturering (ved anvendelse af HCl, varme eller fordøjelse med DNase) for at eksponere BrdU'et, så det kan påvises med et anti-BrdU-antistof. Prøvebehandling til BrdU-assayet kan resultere i signalændring af cellecyklusfordelingen samt ødelæggelse af antigengenkendelsessteder ved brug af HCl-metoden. Derimod den nemme at bruge Click-iT™ Plus EdU assay er kompatibel med cellecyklus farvestoffer. De Click-iT™ Plus EdU-assay kan også multiplekses med antistoffer mod overflade- og intracellulære markører, såvel som konjugater mærket med standardfluoroforer, herunder R-PE, R-PE-tandemer og fluorescerende proteiner (GFP og mCherry).
Hurtig og enkel protokol
De Click-iT™ Plus EdU-protokollen er baseret på aldehydfikserings- og detergentpermeabiliseringstrinene til immunhistokemisk antistofmærkning. EdU er dog kompatibel med andre fikserings-/permeabiliseringsmidler, herunder saponin og methanol. På kun fem trin ’er du klar til at analysere dine celleproliferationsdata:
1. Behandl celler med EdU.
2. Fixer og permeabiliser celler.
3. Opdag S-fase celler med Click-iT™ Plus detektionscocktail i 30 min.
4. Vask en gang.
5. Analysere.
Resultater kan ses på så lidt som 60 minutter under nogle omstændigheder, men vi anbefaler 90 minutter til alle applikationer.
Se valgguide for alle Click-iT™ EdU og Click-iT™ Plus EdU-assays til flowcytometri .
Multipleksbar
De Click-iT™ Plus-formuleringen giver øget multipleksibilitet sammenlignet med originalen Click-iT™ EdU Flow Cytometri assays. Click-iT™ Plus EdU-assays kan bruges sammen med R-PE- og R-PE-tandemer samt fluorescerende proteiner såsom GFP og mCherry uden tab af nøjagtigheden eller hastigheden af originalen Click-iT™ EdU assay.
En avanceret metode, der giver dig resultater, der er bedre end BrdU
Den mest nøjagtige metode til spredningsanalyse er direkte måling af DNA-syntese. Oprindeligt blev dette udført gennem inkorporering af radioaktive nukleosider. Denne metode blev erstattet af antistof-baseret påvisning af nukleosidanalogen bromodeoxyuridin (BrdU). De Click-iT™ Plus EdU Flow Cytometri assay er et nyt alternativ til BrdU assay. EdU (5-ethynyl-2´ -deoxyuridin) er en thymidinanalog, der er inkorporeret i DNA under aktiv DNA-syntese. Detektion er baseret på klikkemi, som er en kobberkatalyseret kovalent reaktion mellem et azid og en alkyn. I denne applikation findes alkynen i ethynyldelen af EdU, mens azidet er koblet til Alexa Fluor™ farvestof. Standard flowcytometri metoder bruges til at bestemme procentdelen af S-fase celler i populationen.
Milde tilstande tillader brug med cellecyklusfarvestoffer og antistoffer
Farveazidets lille størrelse giver mulighed for effektiv påvisning af den inkorporerede EdU under milde forhold, mens standard aldehyd-baseret fiksering og detergentpermeabilisering er tilstrækkelig til Click-iT™ Plus detektionsreagens for at få adgang til DNA'et. Dette er i modsætning til BrdU-assays, der kræver DNA-denaturering (ved anvendelse af HCl, varme eller fordøjelse med DNase) for at eksponere BrdU'et, så det kan påvises med et anti-BrdU-antistof. Prøvebehandling til BrdU-assayet kan resultere i signalændring af cellecyklusfordelingen samt ødelæggelse af antigengenkendelsessteder ved brug af HCl-metoden. Derimod den nemme at bruge Click-iT™ Plus EdU assay er kompatibel med cellecyklus farvestoffer. De Click-iT™ Plus EdU-assay kan også multiplekses med antistoffer mod overflade- og intracellulære markører, såvel som konjugater mærket med standardfluoroforer, herunder R-PE, R-PE-tandemer og fluorescerende proteiner (GFP og mCherry).
Hurtig og enkel protokol
De Click-iT™ Plus EdU-protokollen er baseret på aldehydfikserings- og detergentpermeabiliseringstrinene til immunhistokemisk antistofmærkning. EdU er dog kompatibel med andre fikserings-/permeabiliseringsmidler, herunder saponin og methanol. På kun fem trin ’er du klar til at analysere dine celleproliferationsdata:
1. Behandl celler med EdU.
2. Fixer og permeabiliser celler.
3. Opdag S-fase celler med Click-iT™ Plus detektionscocktail i 30 min.
4. Vask en gang.
5. Analysere.
Resultater kan ses på så lidt som 60 minutter under nogle omstændigheder, men vi anbefaler 90 minutter til alle applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridin), Pacific Blue™ picolylazid, vandfrit dimethylsulfoxid (DMSO), Click-iT™ fikseringsmiddel, Click-iT™ saponinbaseret permeabiliserings- og vaskebuffer, kobberbeskyttelsesmiddel og Click-iT™ EdU bufferadditiv. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Flowcytometrianalysesæt |
| Farvetype | Pacific Blue™ |
| Emission | ⁄404 450 |
| Format | Rør |
| Produktlinje | Click-iT |
| Mængde | 50 analyser |
| Vis mere |