Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ Plus EdU Alexa Fluor™ 488 Flow Cytometri Assay Kit
Artikelnummer. 15332202
Skift visning
Mængde:
100 analyser
50 analyser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15332202 100 analyser Hver
15267156 50 analyser 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15332202 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10633
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Click-iT™ Plus EdU Alexa Fluor™ 488 Flow Cytometri Assay Kit
De Click-iT™ Plus EdU Alexa Fluor™ 488 Flow Cytometri Assay Kit giver et forenklet, mere robust assay til analyse af DNA-replikation i prolifererende celler sammenlignet med traditionelle BrdU-metoder. Nysyntetiseret DNA analyseres ved hjælp af flowcytometerets 488 nm laser. De Click-iT™ Plus-formuleringen er kompatibel med standardfluoroforer, herunder R-PE- og R-PE-tandemer, samt fluorescerende proteiner.
  • Multipleksbar —kompatibel med R-PE (og tandems) og fluorescerende proteiner
  • Nøjagtige —overlegne resultater sammenlignet med BrdU-assays
  • Hurtige —resultater på så lidt som 60
    minutter Se valgguide for alle Click-iT™ EdU og Click-iT™ Plus EdU-assays til flowcytometri .
    Multipleksbar
    Den Click-iT™ Plus-formuleringen giver øget multipleksibilitet sammenlignet med originalen Click-iT™ EdU Flow Cytometri assays. Click-iT™ Plus EdU-assays kan bruges sammen med R-PE- og R-PE-tandemer samt fluorescerende proteiner såsom GFP og mCherry uden tab af nøjagtigheden eller hastigheden af originalen Click-iT™ EdU assay.
    En avanceret metode, der giver dig resultater, der er bedre end BrdU.
    Den mest nøjagtige metode til spredningsanalyse er direkte måling af DNA-syntese. Oprindeligt blev dette udført gennem inkorporering af radioaktive nukleosider. Denne metode blev erstattet af antistof-baseret påvisning af nukleosidanalogen bromodeoxyuridin (BrdU). De Click-iT™ Plus EdU Flow Cytometri assay er et nyt alternativ til BrdU assay. EdU (5-ethynyl-2´ -deoxyuridin) er en thymidinanalog, der er inkorporeret i DNA under aktiv DNA-syntese. Detektion er baseret på klikkemi, som er en kobberkatalyseret kovalent reaktion mellem et azid og en alkyn. I denne applikation findes alkynen i ethynyldelen af EdU, mens azidet er koblet til Alexa Fluor™ farvestof. Standard flowcytometri metoder bruges til at bestemme procentdelen af S-fase celler i populationen.
    Milde tilstande tillader brug med cellecyklusfarvestoffer og antistoffer Farveazidets
    lille størrelse giver mulighed for effektiv påvisning af den inkorporerede EdU under milde forhold, mens standard aldehyd-baseret fiksering og detergentpermeabilisering er tilstrækkelig til Click-iT™ Plus detektionsreagens for at få adgang til DNA'et. Dette er i modsætning til BrdU-assays, der kræver DNA-denaturering (ved anvendelse af HCl, varme eller fordøjelse med DNase) for at eksponere BrdU'et, så det kan påvises med et anti-BrdU-antistof. Prøvebehandling til BrdU-assayet kan resultere i signalændring af cellecyklusfordelingen samt ødelæggelse af antigengenkendelsessteder ved brug af HCl-metoden. Derimod den nemme at bruge Click-iT™ Plus EdU assay er kompatibel med cellecyklus farvestoffer. De Click-iT™ Plus EdU-assay kan også multiplekses med antistoffer mod overflade- og intracellulære markører, såvel som konjugater mærket med standardfluoroforer, herunder R-PE, R-PE-tandemer og fluorescerende proteiner (GFP og mCherry).
    Hurtig og enkel protokol
    De Click-iT™ Plus EdU-protokollen er baseret på aldehydfikserings- og detergentpermeabiliseringstrinene til immunhistokemisk antistofmærkning. EdU er dog kompatibel med andre fikserings-/permeabiliseringsmidler, herunder saponin og methanol. På kun fem trin ’er du klar til at analysere dine celleproliferationsdata:
    1. Behandl celler med EdU.
    2. Fixer og permeabiliser celler.
    3. Opdag S-fase celler med Click-iT™ Plus detektionscocktail i 30 min.
    4. Vask en gang.
    5. Analysere.
    Resultater kan ses på så lidt som 60 minutter under nogle omstændigheder, men vi anbefaler 90 minutter til alle applikationer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Indeholder EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridin), Alexa Fluor™ 488 picolylazid, vandfri (DMSO), Click-iT™ fikseringsmiddel, Click-iT™ saponinbaseret permeabiliserings- og vaskebuffer, kobberbeskyttelsesmiddel og Click-iT™ EdU bufferadditiv.
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C
  • Tør og beskyt mod lys.
    Detektionsmetode fluorescens
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Produkttype Flowcytometri Assay Kit
    Farvetype Alexa Fluor™ 488
    Format Rør
    Produktlinje Click-iT
    Mængde 100 analyser
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Emissionsbølgelængde 488