Få mere at vide
Molecular Probes™ Click-iT™ Plus EdU Alexa Fluor™ 488 Flow Cytometri Assay Kit
Beskrivelse
De Click-iT™ Plus EdU Alexa Fluor™ 488 Flow Cytometri Assay Kit giver et forenklet, mere robust assay til analyse af DNA-replikation i prolifererende celler sammenlignet med traditionelle BrdU-metoder. Nysyntetiseret DNA analyseres ved hjælp af flowcytometerets 488 nm laser. De Click-iT™ Plus-formuleringen er kompatibel med standardfluoroforer, herunder R-PE- og R-PE-tandemer, samt fluorescerende proteiner.
Multipleksbar —kompatibel med R-PE (og tandems) og fluorescerende proteiner
Nøjagtige —overlegne resultater sammenlignet med BrdU-assays
Hurtige —resultater på så lidt som 60
minutter Se valgguide for alle Click-iT™ EdU og Click-iT™ Plus EdU-assays til flowcytometri .
Multipleksbar
Den Click-iT™ Plus-formuleringen giver øget multipleksibilitet sammenlignet med originalen Click-iT™ EdU Flow Cytometri assays. Click-iT™ Plus EdU-assays kan bruges sammen med R-PE- og R-PE-tandemer samt fluorescerende proteiner såsom GFP og mCherry uden tab af nøjagtigheden eller hastigheden af originalen Click-iT™ EdU assay.
En avanceret metode, der giver dig resultater, der er bedre end BrdU.
Den mest nøjagtige metode til spredningsanalyse er direkte måling af DNA-syntese. Oprindeligt blev dette udført gennem inkorporering af radioaktive nukleosider. Denne metode blev erstattet af antistof-baseret påvisning af nukleosidanalogen bromodeoxyuridin (BrdU). De Click-iT™ Plus EdU Flow Cytometri assay er et nyt alternativ til BrdU assay. EdU (5-ethynyl-2´ -deoxyuridin) er en thymidinanalog, der er inkorporeret i DNA under aktiv DNA-syntese. Detektion er baseret på klikkemi, som er en kobberkatalyseret kovalent reaktion mellem et azid og en alkyn. I denne applikation findes alkynen i ethynyldelen af EdU, mens azidet er koblet til Alexa Fluor™ farvestof. Standard flowcytometri metoder bruges til at bestemme procentdelen af S-fase celler i populationen.
Milde tilstande tillader brug med cellecyklusfarvestoffer og antistoffer Farveazidets
lille størrelse giver mulighed for effektiv påvisning af den inkorporerede EdU under milde forhold, mens standard aldehyd-baseret fiksering og detergentpermeabilisering er tilstrækkelig til Click-iT™ Plus detektionsreagens for at få adgang til DNA'et. Dette er i modsætning til BrdU-assays, der kræver DNA-denaturering (ved anvendelse af HCl, varme eller fordøjelse med DNase) for at eksponere BrdU'et, så det kan påvises med et anti-BrdU-antistof. Prøvebehandling til BrdU-assayet kan resultere i signalændring af cellecyklusfordelingen samt ødelæggelse af antigengenkendelsessteder ved brug af HCl-metoden. Derimod den nemme at bruge Click-iT™ Plus EdU assay er kompatibel med cellecyklus farvestoffer. De Click-iT™ Plus EdU-assay kan også multiplekses med antistoffer mod overflade- og intracellulære markører, såvel som konjugater mærket med standardfluoroforer, herunder R-PE, R-PE-tandemer og fluorescerende proteiner (GFP og mCherry).
Hurtig og enkel protokol
De Click-iT™ Plus EdU-protokollen er baseret på aldehydfikserings- og detergentpermeabiliseringstrinene til immunhistokemisk antistofmærkning. EdU er dog kompatibel med andre fikserings-/permeabiliseringsmidler, herunder saponin og methanol. På kun fem trin ’er du klar til at analysere dine celleproliferationsdata:
1. Behandl celler med EdU.
2. Fixer og permeabiliser celler.
3. Opdag S-fase celler med Click-iT™ Plus detektionscocktail i 30 min.
4. Vask en gang.
5. Analysere.
Resultater kan ses på så lidt som 60 minutter under nogle omstændigheder, men vi anbefaler 90 minutter til alle applikationer.
minutter Se valgguide for alle Click-iT™ EdU og Click-iT™ Plus EdU-assays til flowcytometri .
Multipleksbar
Den Click-iT™ Plus-formuleringen giver øget multipleksibilitet sammenlignet med originalen Click-iT™ EdU Flow Cytometri assays. Click-iT™ Plus EdU-assays kan bruges sammen med R-PE- og R-PE-tandemer samt fluorescerende proteiner såsom GFP og mCherry uden tab af nøjagtigheden eller hastigheden af originalen Click-iT™ EdU assay.
En avanceret metode, der giver dig resultater, der er bedre end BrdU.
Den mest nøjagtige metode til spredningsanalyse er direkte måling af DNA-syntese. Oprindeligt blev dette udført gennem inkorporering af radioaktive nukleosider. Denne metode blev erstattet af antistof-baseret påvisning af nukleosidanalogen bromodeoxyuridin (BrdU). De Click-iT™ Plus EdU Flow Cytometri assay er et nyt alternativ til BrdU assay. EdU (5-ethynyl-2´ -deoxyuridin) er en thymidinanalog, der er inkorporeret i DNA under aktiv DNA-syntese. Detektion er baseret på klikkemi, som er en kobberkatalyseret kovalent reaktion mellem et azid og en alkyn. I denne applikation findes alkynen i ethynyldelen af EdU, mens azidet er koblet til Alexa Fluor™ farvestof. Standard flowcytometri metoder bruges til at bestemme procentdelen af S-fase celler i populationen.
Milde tilstande tillader brug med cellecyklusfarvestoffer og antistoffer Farveazidets
lille størrelse giver mulighed for effektiv påvisning af den inkorporerede EdU under milde forhold, mens standard aldehyd-baseret fiksering og detergentpermeabilisering er tilstrækkelig til Click-iT™ Plus detektionsreagens for at få adgang til DNA'et. Dette er i modsætning til BrdU-assays, der kræver DNA-denaturering (ved anvendelse af HCl, varme eller fordøjelse med DNase) for at eksponere BrdU'et, så det kan påvises med et anti-BrdU-antistof. Prøvebehandling til BrdU-assayet kan resultere i signalændring af cellecyklusfordelingen samt ødelæggelse af antigengenkendelsessteder ved brug af HCl-metoden. Derimod den nemme at bruge Click-iT™ Plus EdU assay er kompatibel med cellecyklus farvestoffer. De Click-iT™ Plus EdU-assay kan også multiplekses med antistoffer mod overflade- og intracellulære markører, såvel som konjugater mærket med standardfluoroforer, herunder R-PE, R-PE-tandemer og fluorescerende proteiner (GFP og mCherry).
Hurtig og enkel protokol
De Click-iT™ Plus EdU-protokollen er baseret på aldehydfikserings- og detergentpermeabiliseringstrinene til immunhistokemisk antistofmærkning. EdU er dog kompatibel med andre fikserings-/permeabiliseringsmidler, herunder saponin og methanol. På kun fem trin ’er du klar til at analysere dine celleproliferationsdata:
1. Behandl celler med EdU.
2. Fixer og permeabiliser celler.
3. Opdag S-fase celler med Click-iT™ Plus detektionscocktail i 30 min.
4. Vask en gang.
5. Analysere.
Resultater kan ses på så lidt som 60 minutter under nogle omstændigheder, men vi anbefaler 90 minutter til alle applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridin), Alexa Fluor™ 488 picolylazid, vandfrit dimethylsulfoxid (DMSO), Click-iT™ fikseringsmiddel, Click-iT™ saponinbaseret permeabiliserings- og vaskebuffer, kobberbeskyttelsesmiddel og Click-iT™ EdU bufferadditiv. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Flowcytometrianalysesæt |
| Farvetype | Alexa Fluor™ 488 |
| Emission | 488 |
| Format | Rør |
| Produktlinje | Click-iT |
| Mængde | 50 analyser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Click-iT Plus EdU Alexa Fluor 488 Flow Cytometry Assay Kit
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H371-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-ethynyl-2idine, Paraformaldehyde, Sulfuric acid,copper(2+) salt