Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ Plus EdU Alexa Fluor™ 350 Flow Cytometri Assay Kit
Artikelnummer. 15564394
Skift visning
Mængde:
50 analyser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde unitSize
15564394 50 analyser Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 15564394 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10645
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Click-iT Plus EdU Alexa Fluor 350 Flow Cytometri Assay Kit
De Click-iT Plus EdU Alexa Fluor 350 Flow Cytometri Assay Kit giver et forenklet, mere robust assay til analyse af DNA-replikation i prolifererende celler sammenlignet med traditionelle BrdU-metoder. Nysyntetiseret DNA analyseres ved hjælp af flowcytometerets UV-laser. De Click-iT Plus-formuleringen er kompatibel med standardfluoroforer, herunder R-PE- og R-PE-tandemer, samt fluorescerende proteiner.
  • Multipleksbar —kompatibel med R-PE (og tandems) og fluorescerende proteiner
  • Nøjagtige —overlegne resultater sammenlignet med BrdU-assays
  • Hurtige —resultater på så lidt som 60 minutter
    Se valgguide for alle Click-iT EdU og Click-iT Plus EdU-assays til flowcytometri .
    Multipleksbar
    Click-iT Plus Alexa Fluor 350 EdU-assays kan bruges sammen med R-PE- og R-PE-tandemer samt fluorescerende proteiner såsom GFP og mCherry. De Alexa Fluor 350-mærkningsreagens exciteres let ved 350 nm med en UV-laser og udsender ved 438 nm.
    En avanceret metode, der giver dig resultater, der er bedre end BrdU
    Den mest nøjagtige metode til spredningsanalyse er direkte måling af DNA-syntese. Oprindeligt blev dette udført gennem inkorporering af radioaktive nukleosider. Denne metode blev erstattet af antistof-baseret påvisning af nukleosidanalogen bromodeoxyuridin (BrdU). De Click-iT Plus EdU Flow Cytometri assay er et nyt alternativ til BrdU assay. EdU (5-ethynyl-2´ -deoxyuridin) er en thymidinanalog, der er inkorporeret i DNA under aktiv DNA-syntese. Detektion er baseret på klikkemi, som er en kobberkatalyseret kovalent reaktion mellem et azid og en alkyn. I denne applikation findes alkynen i ethynyldelen af EdU, mens azidet er koblet til Alexa Fluor farvestof. Standard flowcytometri metoder bruges til at bestemme procentdelen af S-fase celler i populationen.
    Milde tilstande tillader brug med cellecyklusfarvestoffer og antistoffer
    Farveazidets lille størrelse giver mulighed for effektiv påvisning af den inkorporerede EdU under milde forhold, mens standard aldehyd-baseret fiksering og detergentpermeabilisering er tilstrækkelig til Click-iT Plus detektionsreagens for at få adgang til DNA'et. Dette er i modsætning til BrdU-assays, der kræver DNA-denaturering (ved anvendelse af HCl, varme eller fordøjelse med DNase) for at eksponere BrdU'et, så det kan påvises med et anti-BrdU-antistof. Prøvebehandling til BrdU-assayet kan resultere i signalændring af cellecyklusfordelingen samt ødelæggelse af antigengenkendelsessteder ved brug af HCl-metoden. Derimod den nemme at bruge Click-iT Plus EdU assay er kompatibel med cellecyklus farvestoffer. De Click-iT Plus EdU-assay kan også multiplekses med antistoffer mod overflade- og intracellulære markører, såvel som konjugater mærket med standardfluoroforer, herunder R-PE, R-PE-tandemer og fluorescerende proteiner (GFP og mCherry).
    Hurtig og enkel protokol
    De Click-iT Plus EdU-protokollen er baseret på aldehydfikserings- og detergentpermeabiliseringstrinene til immunhistokemisk antistofmærkning. EdU er dog kompatibel med andre fikserings-/permeabiliseringsmidler, herunder saponin og methanol. På kun fem trin ’er du klar til at analysere dine celleproliferationsdata:
    1. Behandl celler med EdU.
    2. Fixer og permeabiliser celler.
    3. Opdag S-fase celler med Click-iT Plus detektionscocktail i 30 min.
    4. Vask en gang.
    5. Analysere.
    Resultater kan ses på så lidt som 60 minutter under nogle omstændigheder, men vi anbefaler 90 minutter til alle applikationer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridin), Alexa Fluor 350 picolylazid, vandfrit dimethylsulfoxid (DMSO), click-iT fikseringsmiddel, click-iT saponinbaseret permeabiliserings- og vaskebuffer, kobberbeskyttelsesmiddel og click-iT EdU bufferadditiv
    Excitation/Emission 438 nm
    Mængde 50 analyser
    Produkttype Flowcytometrisæt