Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647 Picolyl Azide Toolkit
Artikelnummer. 15442773
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15442773 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15442773 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4735.00 DKK
    3551.65 DKK / 1 sæt
    Spare 1183.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647 Picolyl Azide Toolkit
Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ picolylazid-værktøjssæt indeholder alt, hvad du behøver for at udføre kobberkatalyserede klikreaktioner med forbindelser, der er følsomme over for kobber, mens de bevarer alle fordelene ved standard azid/alkyn-klikreaktionen. Picolylazider reagerer effektivt med chelateret kobber, så frit kobber i klikreaktionen kan minimeres, hvilket beskytter mod uønskede kobbersidereaktioner med proteiner (f.eks. GFP, RPE), nukleinsyrer (f.eks. RNA, oligoer) og endda små molekyler (f.eks. phalloidin).
  • Fleksibel —optimer din egen –Click™ iT-reaktion til påvisning eller mærkning af ethvert alkynholdigt biomolekyle in vitro eller i celler og vævsprøver
  • Lys og —følsom overlegen fluorescerende Alexa Flour™ farvestoffer kombineret med effektiviteten af picolylazid
  • Praktisk —indeholder alle de buffere og reagenser, der er nødvendige for at
    skabe den optimale klikreaktion Click-iT™ μPlus Picolyl Azide Toolkit indeholder 100 g Alexa Fluor™ farvestof-picolylazid og alle de reagenser, der kræves for at skabe en reaktionscocktail med den optimale kobber- og chelatkoncentration til enhver klikkemi-baseret mærkning eller detektionsanvendelse. Retningslinjer for design og optimering af picolylazid/alkyn-klikreaktionen efter eget valg findes i produktmanualen. Derudover Click-iT™ Plus picolylazider giver øget følsomhed og hurtigere reaktionstider sammenlignet med standardazider ved brug af identiske reaktionsbetingelser.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647 Picolyl Azide Toolkit, 5mg, fast, 650nm emission, 670nm excitation, 1 års holdbarhed, 2 til 8 C °opbevaringskrav, mindre farlige grønne funktioner, bruges til mærkning af kemi
    Til brug med (applikation) Mærkningskemi, celleanalyse, klikkemi, glykoproteinanalyse med klikkemi, metabolisk mærkning og begyndende proteinsyntese med klikkemi, celleproliferation med klikkemi, begyndende RNA-detektion og -opsamling med klik
    Produkttype Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 647 Picolyl Azide Toolkit
    Mængde 1 sæt
    Indhold og opbevaring
    • 1 x 100μ g Alexa Fluor™ farvestof-picolylazid
    • 1 x 4 ml Click-iT™ reaktionsbuffer
    • 1 x 1,5 ml kobber(II)sulfat
    • 1 x 500μ L kobberbeskytter
    • 1 Click-iT™ bufferadditiv
    Opbevares ved 2 til 8 °C
    Excitation/Emission 650/670
    Produktlinje Click-iT
    Etiket eller farvestof Alexa Fluor 647
    Format Fast stof