Få mere at vide
Molecular Probes™ Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 555 Picolyl Azide Toolkit
Description
Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ picolylazid-værktøjssæt indeholder alt, hvad du behøver for at udføre kobberkatalyserede klikreaktioner med forbindelser, der er følsomme over for kobber, mens de bevarer alle fordelene ved standard azid/alkyn-klikreaktionen. Picolylazider reagerer effektivt med chelateret kobber, så frit kobber i klikreaktionen kan minimeres, hvilket beskytter mod uønskede kobbersidereaktioner med proteiner (f.eks. GFP, RPE), nukleinsyrer (f.eks. RNA, oligoer) og endda små molekyler (f.eks. phalloidin).
Fleksibel —optimer din egen –Click™ iT-reaktion til påvisning eller mærkning af ethvert alkynholdigt biomolekyle in vitro eller i celler og vævsprøver
Lys og —følsom overlegen fluorescerende Alexa Fluor™ farvestoffer kombineret med effektiviteten af picolylazid
Praktisk —indeholder alle de buffere og reagenser, der er nødvendige for at
skabe den optimale klikreaktion Click-iT™ μPlus Picolyl Azide Toolkit indeholder 100 g Alexa Fluor™ farvestof-picolylazid og alle de reagenser, der kræves for at skabe en reaktionscocktail med den optimale kobber- og chelatkoncentration til enhver klikkemi-baseret mærkning eller detektionsanvendelse. Retningslinjer for design og optimering af picolylazid/alkyn-klikreaktionen efter eget valg findes i produktmanualen. Derudover Click-iT™ Plus picolylazider giver øget følsomhed og hurtigere reaktionstider sammenlignet med standardazider ved brug af identiske reaktionsbetingelser.
skabe den optimale klikreaktion Click-iT™ μPlus Picolyl Azide Toolkit indeholder 100 g Alexa Fluor™ farvestof-picolylazid og alle de reagenser, der kræves for at skabe en reaktionscocktail med den optimale kobber- og chelatkoncentration til enhver klikkemi-baseret mærkning eller detektionsanvendelse. Retningslinjer for design og optimering af picolylazid/alkyn-klikreaktionen efter eget valg findes i produktmanualen. Derudover Click-iT™ Plus picolylazider giver øget følsomhed og hurtigere reaktionstider sammenlignet med standardazider ved brug af identiske reaktionsbetingelser.
Specifications
Specifications
| Produkttype | 555 Picolyl Azide Toolkit |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring |
|
| Produktlinje | Click-iT |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor 555 |
| Etikettype | Alexa Fluor-farvestoffer |