Få mere at vide
Molecular Probes™ Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ 488 Picolyl Azide Toolkit
Artikelnummer. 15403493
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403493 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15403493 Leverandør Molecular Probes™ Leverandørnr. C10641
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Click-iT Plus Alexa Fluor 488 Picolyl Azide Toolkit
Click-iT Plus Alexa Fluor picolyl azide toolkits contain everything you need to perform copper-catalyzed click reactions with compounds that are sensitive to copper, while retaining all of the benefits of the standard azide/alkyne click reaction. Picolyl azides react efficiently with chelated copper, so free copper in the click reaction can be minimized, protecting against undesired copper side reactions with proteins (e.g., GFP, RPE), nucleic acids (e.g., RNA, oligos), and even small molecules (e.g., phalloidin).
Click-iT™ Plus Alexa Fluor™ picolylazid-værktøjssæt indeholder alt, hvad du behøver for at udføre kobberkatalyserede klikreaktioner med forbindelser, der er følsomme over for kobber, mens de bevarer alle fordelene ved standard azid/alkyn-klikreaktionen. Picolylazider reagerer effektivt med chelateret kobber, så frit kobber i klikreaktionen kan minimeres, hvilket beskytter mod uønskede kobbersidereaktioner med proteiner (f.eks. GFP, RPE), nukleinsyrer (f.eks. RNA, oligoer) og endda små molekyler (f.eks. phalloidin).
  • Fleksibel —optimer din egen –Click™ iT-reaktion til påvisning eller mærkning af ethvert alkynholdigt biomolekyle in vitro eller i celler og vævsprøver
  • Lys og —følsom overlegen fluorescerende Alexa Flour™ farvestoffer kombineret med effektiviteten af picolylazid
  • Praktisk —indeholder alle de buffere og reagenser, der er nødvendige for at
    skabe den optimale klikreaktion Click-iT™ μPlus Picolyl Azide Toolkit indeholder 100 g Alexa Fluor™ farvestof-picolylazid og alle de reagenser, der kræves for at skabe en reaktionscocktail med den optimale kobber- og chelatkoncentration til enhver klikkemi-baseret mærkning eller detektionsanvendelse. Retningslinjer for design og optimering af picolylazid/alkyn-klikreaktionen efter eget valg findes i produktmanualen. Derudover Click-iT™ Plus picolylazider giver øget følsomhed og hurtigere reaktionstider sammenlignet med standardazider ved brug af identiske reaktionsbetingelser.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produkttype 488 Picolyl Azide Toolkit
    Mængde 1 sæt
    Indhold og opbevaring
    • 1 x 100μ g Alexa Fluor™ farvestof-picolylazid
    • 1 x 4 ml Click-iT™ reaktionsbuffer
    • 1 x 1,5 ml kobber(II)sulfat
    • 1 x 500μ L kobberbeskytter
    • 1 Click-iT™ bufferadditiv
    Hver k
    Produktlinje Click-iT
    Etiket eller farvestof Alexa Fluor 488
    Etikettype Alexa Fluor-farvestoffer