Få mere at vide
Molecular Probes™ Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Proteinsyntese Assay Kit
Description
De Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Protein Synthesis Assay Kit giver en hurtig, følsom, ikke-toksisk og ikke-radioaktiv metode til påvisning af begyndende proteinsyntese ved hjælp af fluorescensmikroskopi, højindholdsbilleddannelse eller flowcytometri. Inkluderet i sættet er L-homopropargylglycin (HPG), en aminosyreanalog af methionin, der indeholder en alkyndel, og Alexa Fluor™ 594 azid. HPG'en fodres til dyrkede celler og inkorporeres i proteiner under aktiv proteinsyntese. Tilføjelse af Alexa Fluor™ 594 azid fører til en kemoselektiv ligering eller“ klik'-reaktion mellem det grønne fluorescerende azid og alkynen, hvilket gør det muligt at detektere de modificerede proteiner ved billedbaseret analyse.
Ikke-radioaktivt alternativ —et alternativ til den traditionelle 35 S-methionin
Visualiser bulkproteindynamik fluorescerende —tagging af proteiner gør det muligt at bestemme deres lokalisering, herunder aggregering
Specificitetsselektiv , —specifik reaktion mellem mærke og detektionsmærker
Stabilitet— produktet indeholder en irreversibel, kovalent binding
Multiplex-aktiveret —brug i forbindelse med Click™ -iT AHA (azidaminosyre og alkynfarvestof) til at detektere rumlige og tidsmæssige forskelle
Anvendelighed til biologiske prøver —let påvisning; høj følsomhed og lav baggrund,
uanset kompleksitet
Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Protein Synthesis Assay Kit er blevet testet med succes i HeLa-, A549- og U-2 OS-celler med en række forskellige reagenser, der hæmmer proteinsyntese, herunder cycloheximid og anisomycin. Anvendeligheden af disse prober til at overvåge proteinnedbrydning er også blevet vist under anvendelse af inhibitorer af proteasomet (MG132 og Bortezomib) og blokkere af autofagi (chloroquin) i HeLa-celler.
Derudover på grund af forskelle i Click-iT™ kemi mellem Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Proteinsyntese Assay Kit og Click-iT™ AHA Alexa Fluor™ 488 HCS Kit , disse kits kan bruges sammen til rumlig eller tidsmæssig bestemmelse af forskelle i begyndende proteinsyntese.
uanset kompleksitet
Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Protein Synthesis Assay Kit er blevet testet med succes i HeLa-, A549- og U-2 OS-celler med en række forskellige reagenser, der hæmmer proteinsyntese, herunder cycloheximid og anisomycin. Anvendeligheden af disse prober til at overvåge proteinnedbrydning er også blevet vist under anvendelse af inhibitorer af proteasomet (MG132 og Bortezomib) og blokkere af autofagi (chloroquin) i HeLa-celler.
Derudover på grund af forskelle i Click-iT™ kemi mellem Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 594 Proteinsyntese Assay Kit og Click-iT™ AHA Alexa Fluor™ 488 HCS Kit , disse kits kan bruges sammen til rumlig eller tidsmæssig bestemmelse af forskelle i begyndende proteinsyntese.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Proteinsyntese assay kit |
| Mængde | 25 dækglas eller to 96-brønds plader sæt |
| Indhold og opbevaring |
|
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Fluorescerende Imager |
| Produktlinje | Alexa Fluor, Click-iT |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor 594 |
| Format | Væske |
| Farve | Rød-orange |
| Mærkningsmål | Proteiner |
| Show More |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?