Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Proteinsyntese Assay Kit
Beskrivelse
De Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis Assay Kit giver en hurtig, følsom, ikke-toksisk og ikke-radioaktiv metode til påvisning af begyndende proteinsyntese ved hjælp af fluorescensmikroskopi, billeddannelse med højt indhold eller flowcytometri. Inkluderet i sættet er L-homopropargylglycin (HPG), en aminosyreanalog af methionin, der indeholder en alkyndel, og Alexa Fluor™ 488 azid. HPG'en fodres til dyrkede celler og inkorporeres i proteiner under aktiv proteinsyntese. Tilføjelse af Alexa Fluor™ 488-azid fører til en kemoselektiv ligering eller 'klik'-reaktion mellem det grønne fluorescerende azid og alkynen, hvilket gør det muligt at detektere de modificerede proteiner ved billedbaseret analyse.
Ikke-radioaktivt alternativ —et alternativ til den traditionelle 35 S-methionin
Visualiser bulkproteindynamik fluorescerende —tagging af proteiner gør det muligt at bestemme deres lokalisering, herunder aggregering
Specificitetsselektiv , —specifik reaktion mellem mærke og detektionsmærker
Stabilitet— produktet indeholder en irreversibel, kovalent binding
Multiplex-aktiveret —brug i forbindelse med Click™ -iT AHA (azidaminosyre og alkynfarvestof) til at detektere rumlige og tidsmæssige forskelle
Anvendelighed til biologiske prøver —let påvisning; høj følsomhed og lav baggrund,
uanset kompleksitet
Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis Assay Kit er blevet testet med succes i HeLa-, A549- og U-2 OS-celler med en række forskellige reagenser, der hæmmer proteinsyntesen, herunder cycloheximid og anisomycin. Anvendeligheden af disse prober til at overvåge proteinnedbrydning er også blevet vist under anvendelse af inhibitorer af proteasomet (MG132 og Bortezomib) og blokkere af autofagi (chloroquin) i HeLa-celler.
Derudover på grund af forskelle i Click-iT™ kemi mellem Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Proteinsynteseanalysesæt og klik™ -iT AHA med Alexa Fluor™ 594 Alkyn , kan disse reagenser bruges sammen til rumlig eller tidsmæssig bestemmelse af forskelle i begyndende proteinsyntese.
uanset kompleksitet
Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis Assay Kit er blevet testet med succes i HeLa-, A549- og U-2 OS-celler med en række forskellige reagenser, der hæmmer proteinsyntesen, herunder cycloheximid og anisomycin. Anvendeligheden af disse prober til at overvåge proteinnedbrydning er også blevet vist under anvendelse af inhibitorer af proteasomet (MG132 og Bortezomib) og blokkere af autofagi (chloroquin) i HeLa-celler.
Derudover på grund af forskelle i Click-iT™ kemi mellem Click-iT™ HPG Alexa Fluor™ 488 Proteinsynteseanalysesæt og klik™ -iT AHA med Alexa Fluor™ 594 Alkyn , kan disse reagenser bruges sammen til rumlig eller tidsmæssig bestemmelse af forskelle i begyndende proteinsyntese.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring |
|
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Proteinsynteseassay |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Fluorescerende Imager |
| Produkttype | Proteinsyntese-assay kit |
| Farvetype | Proteiner (spirende) |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Alexa Fluor, Click-iT |
| Mængde | 1 kit |
| Vis mere |