Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 647 Flow Cytometri Assay Kit
Beskrivelse
De Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 647 Flow Cytometri Assay Kit giver et forenklet, mere robust assay til analyse af DNA-replikation i prolifererende celler sammenlignet med traditionelle BrdU-metoder. Nysyntetiseret DNA analyseres ved hjælp af flowcytometerets 633/5 nm laser.
Nøjagtige -- overlegne resultater sammenlignet med BrdU-analyser
Hurtigt -- Resultater på så lidt som 90 minutter
Økonomisk --Flere analyser pr
. sæt Se valgvejledning for alle Click-iT™ EdU og Click-iT™ Plus EdU-assays til flowcytometri .
En avanceret metode, der giver dig resultater, der er bedre end BrdU.
Den mest nøjagtige metode til spredningsanalyse er direkte måling af DNA-syntese. Oprindeligt blev dette udført gennem inkorporering af radioaktive nukleosider, dvs. 3H-thymidin. Denne metode blev erstattet af antistof-baseret påvisning af nukleosidanalogen bromodeoxyuridin (BrdU). De Click-iT™ EdU Flow Cytometri Assay Kits er nye alternativer til BrdU-analysen. EdU (5-ethynyl-2´ -deoxyuridin) er en thymidinanalog, som er inkorporeret i DNA under aktiv DNA-syntese. Detektion er baseret på klikkemi: en kobberkatalyseret kovalent reaktion mellem et azid og en alkyn. I denne applikation findes alkynen i ethynyldelen af EdU, mens azidet er koblet til Alexa Fluor ™ 488, Alexa Fluor™ 647, eller Pacific BlueTM farvestoffer. Standard flowcytometri metoder bruges til at bestemme procentdelen af S-fase celler i populationen (fig. 1).
Milde tilstande tillader brug med cellecyklusfarvestoffer og antistoffer
Fordelene ved Click-iT™ EdU-mærkning er let synlig, mens analysen udføres (fig. 2). Farveazidets lille størrelse giver mulighed for effektiv påvisning af den inkorporerede EdU under milde forhold, mens standard aldehyd-baseret fiksering og detergentpermeabilisering er tilstrækkelig til Click-iT™ detektionsreagens for at få adgang til DNA'et. Dette er i modsætning til BrdU-assays, der kræver DNA-denaturering (ved anvendelse af HCl, varme eller fordøjelse med DNase) for at eksponere BrdU'et, så det kan påvises med et anti-BrdU-antistof. Prøvebehandling til BrdU-assayet kan resultere i signalændring af cellecyklusfordelingen såvel som ødelæggelse af antigengenkendelsessteder ved brug af HCl-metoden. I modsætning hertil er det letanvendelige EdU-celleproliferationskit kompatibelt med cellecyklusfarvestoffer. Dette EdU-assay-kit kan også multiplekses med antistoffer mod overflade- og intracellulære markører.
Hurtig og enkel protokol
Click-iT™
EdU-protokollen er baseret på aldehydfikserings- og detergentpermeabiliseringstrinene til immunhistokemisk antistofmærkning, men EdU er kompatibel med andre fikserings-/permeabiliseringsmidler, herunder saponin og methanol. På kun fem trin ’er du klar til at analysere dine celleproliferationsdata:
Behandl celler med EdUM
Fixer og permeabiliser celler
Opdag S-fase celler med Click-iT™ detektionscocktail i 30 min
Vask en gang
Analyser
Få nøjagtige resultater økonomisk
Click-IT™ EdU Alexa Fluor™ 647 Flow Cytometri Assay Kit er billigere end de traditionelle BrdU-analyser, hvilket gør dem ideelle til store eksperimenter.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
. sæt Se valgvejledning for alle Click-iT™ EdU og Click-iT™ Plus EdU-assays til flowcytometri .
En avanceret metode, der giver dig resultater, der er bedre end BrdU.
Den mest nøjagtige metode til spredningsanalyse er direkte måling af DNA-syntese. Oprindeligt blev dette udført gennem inkorporering af radioaktive nukleosider, dvs. 3H-thymidin. Denne metode blev erstattet af antistof-baseret påvisning af nukleosidanalogen bromodeoxyuridin (BrdU). De Click-iT™ EdU Flow Cytometri Assay Kits er nye alternativer til BrdU-analysen. EdU (5-ethynyl-2´ -deoxyuridin) er en thymidinanalog, som er inkorporeret i DNA under aktiv DNA-syntese. Detektion er baseret på klikkemi: en kobberkatalyseret kovalent reaktion mellem et azid og en alkyn. I denne applikation findes alkynen i ethynyldelen af EdU, mens azidet er koblet til Alexa Fluor ™ 488, Alexa Fluor™ 647, eller Pacific BlueTM farvestoffer. Standard flowcytometri metoder bruges til at bestemme procentdelen af S-fase celler i populationen (fig. 1).
Milde tilstande tillader brug med cellecyklusfarvestoffer og antistoffer
Fordelene ved Click-iT™ EdU-mærkning er let synlig, mens analysen udføres (fig. 2). Farveazidets lille størrelse giver mulighed for effektiv påvisning af den inkorporerede EdU under milde forhold, mens standard aldehyd-baseret fiksering og detergentpermeabilisering er tilstrækkelig til Click-iT™ detektionsreagens for at få adgang til DNA'et. Dette er i modsætning til BrdU-assays, der kræver DNA-denaturering (ved anvendelse af HCl, varme eller fordøjelse med DNase) for at eksponere BrdU'et, så det kan påvises med et anti-BrdU-antistof. Prøvebehandling til BrdU-assayet kan resultere i signalændring af cellecyklusfordelingen såvel som ødelæggelse af antigengenkendelsessteder ved brug af HCl-metoden. I modsætning hertil er det letanvendelige EdU-celleproliferationskit kompatibelt med cellecyklusfarvestoffer. Dette EdU-assay-kit kan også multiplekses med antistoffer mod overflade- og intracellulære markører.
Hurtig og enkel protokol
Click-iT™
EdU-protokollen er baseret på aldehydfikserings- og detergentpermeabiliseringstrinene til immunhistokemisk antistofmærkning, men EdU er kompatibel med andre fikserings-/permeabiliseringsmidler, herunder saponin og methanol. På kun fem trin ’er du klar til at analysere dine celleproliferationsdata:
Få nøjagtige resultater økonomisk
Click-IT™ EdU Alexa Fluor™ 647 Flow Cytometri Assay Kit er billigere end de traditionelle BrdU-analyser, hvilket gør dem ideelle til store eksperimenter.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridin), Alexa Fluor™ 647 azid, vandfrit dimethylsulfoxid (DMSO), Click-iT™ fikseringsmiddel, Click-iT™ saponinbaseret permeabilisering og vaskebuffer, kobber(II)sulfat, og Click-iT™ EdU bufferadditiv. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Flowcytometri Assay Kit |
| Farvetype | Alexa Fluor™ 647 |
| Format | Rør |
| Produktlinje | Alexa Fluor, Click-iT |
| Mængde | 100 analyser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Emissionsbølgelængde | ⁄650 670 |