Få mere at vide
Clevudine, TRC
Artikelnummer. 30358778
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358778 100 mg
30354729 10 mg
30349324 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30358778 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC574150100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163252-36-6
Molekylær formel C10H13FN2O5
Molekylvægt (g/mol) 260.22
Synonym 1-(2'-Deoxy-2'-fluoro-beta-L-arabinofuranosyl)-5-methyluracil, L-FMAU, 1-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-L-arabinofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
IUPAC navn 1-[(2S,3R,4S,5S)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
SMIL CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clevudine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13FN2O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)16)9-6(11)7(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-15H,3H2,1H3,(H,12,16,17)/t5-,6+,7-,9-/m0/s1
Formel vægt 260.0808