Få mere at vide
Clevudine, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525575 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17525575 250 mg
17515575 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17525575 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469122500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 163252-36-6
Molekylær formel C10H13FN2O5
Molekylvægt (g/mol) 260.22
MDL nummer MFCD00935785
InChI nøgle GBBJCSTXCAQSSJ-XQXXSGGOSA-N
IUPAC navn 1-[(2S,3R,4S,5S)-3-fluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
SMIL CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clevudine
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Tilgængelig
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til lysegul