Få mere at vide
Clevidipine, MedChemExpress
Beskrivelse
Clevidipine is a short-acting dihydropyridine calcium channel antagonist (IC50= 7.1 nM, V(H) = -40 mV ) under development for treatment of perioperative hypertension.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clevidipine |
| CAS | 167221-71-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H23Cl2NO6 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.57 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCOC(CCC)=O)=O)C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.32 |
| Formel vægt | 456.32 |
| Vis mere |