Få mere at vide
Cletoquine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cletoquine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20) |
| Formel vægt | 307.1451 |
| Procent renhed | >95% |