missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cletoquine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cletoquine Hydrochloride |
| CAS | 159358-29-9 |
| Molekylær formel | C16 H22 Cl N3 O • x HCl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]amino]-ethanol Hydrochloride,2-((4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)amino)ethanol Hydrochloride,Hydroxychloroquine Sulfate EP Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22ClN3O.ClH/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);1H |
| SMIL | ClC1=CC2=NC=CC(NC(C)CCCNCCO)=C2C=C1.[xHCl] |
| IUPAC navn | 2-((4-((7-chloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)amino)ethan-1-ol hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.82 |
| Formel vægt | 307.15 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?