Få mere at vide
Clethodim Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clethodim Sulfone |
| Analyt- eller komponentnavne | Clethodim Sulfone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26ClNO5S/c1-4-14(19-24-8-6-7-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)9-12(3)25(22,23)5-2/h6-7,12-13,20H,4-5,8-11H2,1-3H3/b7-6+,19-14+ |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 391.122 |