Få mere at vide
Clenproperol-d7, TRC
Artikelnummer. 30364532
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30364532 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30364532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5730021MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clenproperole D7
CAS 1173021-09-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C11 2H7 H9 Cl2 N2 O
Mængde 1 mg
Synonym 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]methyl]benzenemethanol
InChI formel InChI=1S/C11H16Cl2N2O/c1-6(2)15-5-10(16)7-3-8(12)11(14)9(13)4-7/h3-4,6,10,15-16H,5,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,6D
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 270.21
Formel vægt 269.1079
Procent renhed >95