missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Clenisopenterol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clenisopenterol Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20Cl2N2O.ClH/c1-8(2)3-4-17-7-12(18)9-5-10(14)13(16)11(15)6-9;/h5-6,8,12,17-18H,3-4,7,16H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 326.0719 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?