Få mere at vide
Clenisohexerol hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313801
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30313801 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30313801 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC11668590
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clenisohexerol Hydrochloride
CAS 37158-48-8
Analyt- eller komponentnavne Clenisohexerol Hydrochloride
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14 H22 Cl2 N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Clenisohexerol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylbutyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylbutyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C14H22Cl2N2O.ClH/c1-4-5-14(2,3)18-8-12(19)9-6-10(15)13(17)11(16)7-9;/h6-7,12,18-19H,4-5,8,17H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCCC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC navn 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(2-methylpentan-2-ylamino)ethanol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 341.7
Mængde 10 mg
Formel vægt 340.0876 g/mol