Få mere at vide
Clenhexerol, TRC
Artikelnummer. 30134272
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134272 100 mg
30005170 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134272 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC572600100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38339-23-0
Molekylær formel C14H22Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 305.24
Synonym 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylbutyl)amino]methyl]benzenemethanol;
IUPAC navn 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(2-methylpentan-2-ylamino)ethanol
SMIL ClC1=C(N)C(Cl)=CC(C(O)CNC(C)(C)CCC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clenhexerol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22Cl2N2O/c1-4-5-14(2,3)18-8-12(19)9-6-10(15)13(17)11(16)7-9/h6-7,12,18-19H,4-5,8,17H2,1-3H3
Formel vægt 304.1109