Få mere at vide
Clencyclohexerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clencyclohexerol |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20Cl2N2O2/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2 |
| Formel vægt | 318.0902 |
| Procent renhed | >95% |