Få mere at vide
Clencyclohexerol hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310220
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30310220 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 30310220 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC11668575
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clencyclohexerol hydrochloride
CAS 1435934-75-0
Analyt- eller komponentnavne Clencyclohexerol hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 Cl2 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]methyl]benzenemethanol hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C14H20Cl2N2O2.ClH/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9;/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(O)CNC2CCC(O)CC2
IUPAC navn 4-[[2-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]cyclohexan-1-ol;hydrochloride
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 355.69
Mængde 10 mg
Formel vægt 354.0669 g/mol