Få mere at vide
Clencyclohexerol hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clencyclohexerol hydrochloride |
| CAS | 1435934-75-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Clencyclohexerol hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H20 Cl2 N2 O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]methyl]benzenemethanol hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20Cl2N2O2.ClH/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9;/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(O)CNC2CCC(O)CC2 |
| Vis mere |