missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Clencyclohexerol-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clencyclohexerol-d10 |
| CAS | 1346599-61-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14H10D10Cl2N2O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl-d10)amino]methyl]benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20Cl2N2O2/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,9D,10D |
| SMIL | OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(NCC(O)C2=CC(Cl)=C(N)C(Cl)=C2)([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4-[[2-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-decadeuteriocyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.29 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?