Få mere at vide
Clenbuterol-hydroxymethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322671
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322671 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322671 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11668565AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clenbuterol-hydroxymethyl
CAS 38339-18-3
Analyt- eller komponentnavne Clenbuterol-hydroxymethyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 Cl2 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3
SMIL CC(C)(CO)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC navn 2-[[2-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-2-methylpropan-1-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 293.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 292.0745 g/mol