Få mere at vide
Clenbuterol-hydroxymethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clenbuterol-hydroxymethyl |
| CAS | 38339-18-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Clenbuterol-hydroxymethyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H18 Cl2 N2 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(CO)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2-[[2-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-2-methylpropan-1-ol |
| Vis mere |