Få mere at vide
Clenbuterol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clenbuterol hydrochloride |
| CAS | 21898-19-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H18 Cl2 N2 O . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dichloro-, monohydrochloride (8CI), 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol hydrochloride, 4-Amino-α-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol monohydrochloride, Clenasma, Clenbuterol hydrochloride, NAB 365, NAB 365Cl, Spiropent, Ventipulmin |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.65 |
| Vis mere |